Przejdź do
319813
Methyl cyanoformate
99%
Synonim(y):
2-Methoxy-2-oxoacetonitrile, Cyanoformic acid methyl ester, Mander′s reagent, Methyl carbonocyanidate, [(Cyanocarbonyl)oxy]methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-626-6
Beilstein/REAXYS Number:
1742994
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
SMILES string
COC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO2/c1-6-3(5)2-4/h1H3
InChI key
OBWFJXLKRAFEDI-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl cyanoformate is an organic compound that is commonly used as a source of the methoxycarbonyl group in organic synthesis. It is most frequently used as a reagent to synthesize regioselective β-keto esters via C-acylation of lithium enolates. In comparison with more traditional reagents such as acyl halides, anhydrides, and carbon dioxide, it is regarded as a superior acylating agent.
Application
Selective acylating reagent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E18859752002396583
description
99%
description
≥95%
description
98%
description
97%
assay
99%
assay
≥95%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
100-101 °C (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
refractive index
n20/D 1.381 (lit.)
refractive index
n20/D 1.378
refractive index
-
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)