Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 333,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
333,00 zł
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile, phenyl
SMILES string
N#CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChI key
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description analytical standard | description ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP) |
| assay 98% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form - | form powder |
| mp −24 °C (lit.) | mp −24 °C (lit.) | mp - |
| bp 233-234 °C (lit.) | bp 233-234 °C (lit.) | bp - |
| density 1.015 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.015 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl cyanide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?