Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 171,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 652,00 zł 489,00 zł |
Informacje o tej pozycji
171,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI key
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 90%, technical grade | description 99 atom % 13C, 98% (CP) |
| assay 98% | assay 98% | assay 90% | assay 98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| refractive index n20/D 1.404 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.404 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| bp 144 °C (lit.) | bp - | bp 134-137 °C (lit.) | bp 144 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl pyruvate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?