Merck
跳至
A6770
甲氨蝶呤 水合物
powder, ≥98% (HPLC)
别名:
对-[(2,4-二氨基喋啶-6)-N-甲基甲氨基]苯甲酰谷氨酸 水合物, L-氨甲喋呤 水合物, MTX 水合物, 氟安定 水合物, 氨甲叶酸 水合物, 氨甲喋呤 水合物
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
致您/货号是否有货价格
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C20H22N8O5 · xH2O
化学文摘社编号:
分子量:
454.44 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
价格与库存信息目前不能提供
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
甲氨蝶呤 水合物, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, yellow to very dark yellow to very dark orange
mp
185-204  °C
solubility
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Application
二氢叶酸还原酶的有效抑制剂 和抗肿瘤的研究试剂。 用于抑制二氢叶酸还原酶在DHFR蛋白表达系统中的表达。
二氢叶酸还原酶的有效抑制剂 和抗肿瘤的研究试剂。 用于抑制二氢叶酸还原酶在DHFR蛋白表达系统中的表达。也显示免疫抑制作用,如类风湿关节炎。
二氢叶酸还原酶的有效抑制剂 和抗肿瘤的研究试剂。 用于抑制二氢叶酸还原酶在DHFR蛋白表达系统中的表达。还可有效治疗耐甲氧嘧啶的 间日 疟原虫。
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 1
此商品
M8407M782406563
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 甲氨蝶呤 水合物
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
存储类别
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)