Merck
跳至
MP10W15
mPAGE® 10% Bis-Tris Precast Gels
10% Bis-Tris, 15 well, 1mm
别名:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
包装规格货号是否有货价格
关于此项目
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NA.56
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Gel thickness:
1 mm
Well maximum volume:
40 μL
Compatibility:
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
价格与库存信息目前不能提供
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
mPAGE® 10% Bis-Tris预制凝胶, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 15 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
40 μL
well wells
12 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
mPAGE 10% Bis-Tris预制凝胶,10x8 cm
  • 除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
Application
mPAGE 10% bis-tris凝胶用于高分辨率的蛋白质分离
  • 高达60 μl/孔的样品容纳量
  • 一般运行时间26 min(MES, 180V)或31 min(MOPS, 200V)
  • 使用Bio-Rad Mini-PROTEAN系统时要反转密封圈。
  • 用于XCell SureLock和其他兼容的电泳槽时,需搭配adapter plate/接板(货号MPTA)。
蛋白质印迹
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 1
此商品
MP10W10MP12W12MP10W12
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® (MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System)
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
well maximum volume
40 μL
well maximum volume
80 μL
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
60 μL
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE® 10% Bis-Tris预制凝胶
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
访问文档库
全球贸易项目编号
货号GTIN
MP10W1504054839762086