Merck
ホーム細胞培養トラブルシューティング細胞培養の抗生物質選択ガイド
細胞培養の抗生物質選択ガイド
細胞培養では、コンタミネーションの防止、無菌状態の維持、または遺伝子改変を有する細胞の選択を目的として、抗生物質が一般的に使用されています。抗生物質を使用することで、細胞株や細胞培養物の喪失を最小限に抑えることができ、時間を節約し、貴重な資源を保全できます。抗生物質の適切な選択は、細胞の種類と防止しようとするコンタミネーションの対象によって異なります。安定細胞株またはその他の組換え培養細胞を生成するための選択的抗生物質は、抗生物質耐性遺伝子または選択可能なマーカーに基づいて選択する必要があります。細胞培養のニーズに応じた抗生物質を選択するガイドとして、以下の表をご利用ください。
標的別の抗生物質
細胞壁合成
阻害対象
分類
製品タイプ
製品番号
抗菌スペクトル
グラム陰性
βラクタマーゼ
ペニシリン系抗生物質
Penicillin
P3032
x
ペニシリン系抗生物質
Penicillin
P7794
x
ペプチドグリカン形成
糖ペプチド
Vancomycin
V1130
x
阻害対象
分類
製品タイプ
製品番号
抗菌スペクトル
グラム陰性
真菌
酵母
膜リン脂質
ポリミキシン系抗生物質
Polymixin B
P1189
x
P4932
x
エルゴステロール生合成
ポリエン系抗生物質
Amphotericin B
A9528
x
x
A2411
x
x
A2942
x
x
E3789
x
x
V900919
x
x
阻害対象
分類
製品タイプ
製品 番号
抗菌スペクトル
抗生物質
グラム陰性
グラム陽性
真菌
マイコプラズマ
30Sリボソームサブユニット
テトラサイクリン系抗生物質
Tetracycline
T7660
x
x
x
Doxycycline
D5207
x
x
x
Aminocyclitol
Spectinomycin
S4014
x
x
x
S6258
x
x
x
Hygromycin
H3274
x
x
x
H9773
x
x
x
ポリペプチド合成
アミノグリコシド系抗生物質
Streptomycin
S1277
x
x
D5155
x
x
Paromomycin
P5057
x
x
P8692
x
x
Gentamicin
G1264
x
x
x
G1272
x
x
x
G1397
x
x
x
G1522
x
x
x
G9654
x
x
x
Kanamycin
K0254
x
x
x
x
K0129
x
x
x
x
Neomycin
N1142
x
x
x
N3144
x
x
x
N6386
x
x
x
G418
A1720
x
G1279
x
G8168
x
Nourseothricin
N0186
x
x
x
x
50Sリボソームサブユニット
マクロライド系抗生物質
Tylosin
T6271
x
x
T3397
x
x
Erythromycin
E5389
x
Nystatin
N1638
x
N4014
x
N6261
x
N6803
x
N9150
x
Lincomycin
L2774
x
Rifampicin
R7382
x
x
ペプチジルトランスフェラーゼ
クロラムフェニコール系抗生物質
Chloramphenicol
C3175
x
x
x
x
阻害対象
分類
製品タイプ
製品番号
抗菌スペクトル
抗生物質
グラム陰性
グラム陽性
がん細胞
DNA合成
IMPDH阻害剤
Mycophenolic acid
M3536
x
PKC阻害剤
Tamoxifen
T2859
x
ssDNA切断
糖ペプチド
Bleomycin
B7216
x
糖ペプチド
Bleomycin
B8416
x
RNA合成
アミノヌクレオシド
Puromycin
P8833
x
x
x
アミノヌクレオシド
Puromycin
P4512
x
x
x
アジリジン類
Mitomycin C
M4287
x
x
x
アルキル化によるDNA構造
アジリジン類
Mitomycin C
M5353
x
x
x
アントラサイクリン系抗生物質
Doxorubicin
D5220
x
プリン生合成
DHFR阻害剤
Methotrexate
M8407
x
阻害対象
分類
製品タイプ
製品番号
抗菌スペクトル
グラム陰性
グラム陽性
βラクタマーゼ & ポリペプチド合成
ペニシリン系・アミノグリコシド系
Penicillin-Streptomycin
G1146
x
x
G6784
x
x
P0781
x
x
P4333
x
x
P4458
x
x
P7539
x
x
TMS-AB2-C
x
x
V900929
x
x
阻害対象
分類
製品タイプ
製品番号
抗菌スペクトル
グラム陰性
グラム陽性
真菌
酵母
βラクタマーゼ、膜リン脂質、ポリペプチド合成
ペニシリン系・ポリエン系
抗菌・抗真菌溶液
A5955
x
x
x
x