Merck
H3274
Sigma-Aldrich
ハイグロマイシンB Streptomyces hygroscopicus由来
powder, non-animal origin, suitable for cell culture and insect cell culture, BioReagent
別名:
Hygromycin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥7,320
100 MG
¥12,900
250 MG
¥25,600
5 X 100 MG
¥48,000
1 G
¥50,900
¥7,320
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥7,320
100 MG
¥12,900
250 MG
¥25,600
5 X 100 MG
¥48,000
1 G
¥50,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H37N3O13
CAS番号:
分子量:
527.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
¥7,320
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ハイグロマイシンB Streptomyces hygroscopicus由来, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
由来生物
Streptomyces hygroscopicus
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
濃度
≥60% (HPLC)
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
faintly brown to brown
white to beige
(1) 7.1, (2) 8.8
mp
160-180 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 30 days.)
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アミノグリコシドは、リボソームを標的とする最も広く使用されているクラスの抗生物質です。[1]ヒグロマイシンBは、アミノサイクリトール抗生物質です。生物S. hygroscopicusは、ホスホトランスフェラーゼ(HPH)活性を含み、これはヒグロマイシンBをリン酸化して、薬物の毒性作用に対する自己免疫に寄与します。[2]
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
ハイグロマイシンBは、ストレプトマイセス・ヒグロスコピクス(Streptomyces hygroscopicus)から単離されたアミノグリコシド系抗生物質です。 ウイルス感染により透過性を与えられた細胞の選択的透過および翻訳阻害による抗ウイルス剤として、ならびにハイグロマイシン耐性遺伝子形質転換細胞の選択剤として、70Sリボソーム転位およびmRNAテンプレート誤読のレベルでタンパク質合成を研究するために使用されています。 100~800 μg/mLを、具体的には原核生物で100 μg/mL、下等真核生物で200 μg/mL、高等真核生物で150~400 μg/mLを選択剤として使用することを推奨します。
ヒグロマイシンB抗生物質は、以下の細胞におけるヒグロ耐性に使用されました:
  • プラスミド混合物を160 μg/mLでトランスフェクトされた293T細胞[3]
  • 150 μg/mLでのMCF-7ALOX12細胞。[4]
  • MSCVルシフェラーゼPGK-ヒグロプラスミド。[5]
  • 10% FBSを補充したDMEM中で維持されたSTAT3レポーターHeLa安定細胞株(STAT3プロモーターの制御下で安定的にルシフェラーゼ遺伝子をトランスフェクトされた)。[6]
生物化学的/生理学的作用
作用機序:本製品は、原核生物におけるm-RNAテンプレートの誤読を誘発してタンパク質合成を阻害することにより作用し、翻訳を阻害する効力があります。
抗菌スペクトル:ヒグロマイシンBは、細菌、真菌およびより高等な真核細胞に対して作用します。
注意
ヒグロマイシンB製品は、2~8℃で供給されたときの状態で保存する必要があり、乾燥固体は、2~8℃で保存する場合、少なくとも5年間安定です。また、37℃で30日間安定しています。 (液体の場合)この溶液は、2〜8℃で保存する場合、2年間安定しています。
調製ノート
この産物はイオン交換クロマトグラフィーにより精製されます。 ヒグロマイシンBは、>50 mg/mLの濃度で水にやや溶け、メタノールやエタノールにも溶けます。 溶液はオートクレーブではなく、ろ過により無菌にする必要があります。 さらに、ヒグロマイシンB溶液は、凍結で活性を失うことが報告されています。それらは冷蔵下では安定なので、凍結は避ける必要があります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
H3274-VAR:
H3274-250MG-PW:
H3274-5X100MG:
H3274-50MG-PW:
H3274PROC:
H3274-100MG-PW:
H3274-BULK:
H3274-50MG:
H3274-PH:
H3274-1G-PW:
H3274-250MG:
H3274-100MG:
H3274-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maria A Borovinskaya et al.
RNA (New York, N.Y.), 14(8), 1590-1599 (2008-06-24)
Aminoglycosides are one of the most widely used and clinically important classes of antibiotics that target the ribosome. Hygromycin B is an atypical aminoglycoside antibiotic with unique structural and functional properties. Here we describe the structure of the intact Escherichia
Nils Elfving et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(20), 8245-8250 (2011-05-04)
Development in plants is controlled by abiotic environmental cues such as day length, light quality, temperature, drought, and salinity. These signals are sensed by a variety of systems and transmitted by different signal transduction pathways. Ultimately, these pathways are integrated
J M Pardo et al.
Journal of general microbiology, 131(6), 1289-1298 (1985-06-01)
Hygromycin B, an aminocyclitol antibiotic that strongly inhibits both 70S and 80S ribosomes, is synthesized by Streptomyces hygroscopicus. Ribosomes from this Gram-positive mycelial bacterium are inhibited in vitro by the antibiotic. In contrast, the streptomycete is highly resistant to the
Ayodele Akintayo et al.
The Journal of biological chemistry, 295(41), 14053-14064 (2020-08-09)
The membrane-bound, long form of MGAT4D, termed MGAT4D-L, inhibits MGAT1 activity in transfected cells and reduces the generation of complex N-glycans. MGAT1 is the GlcNAc-transferase that initiates complex and hybrid N-glycan synthesis. We show here that Drosophila MGAT1 was also
Ben-Jiang Ma et al.
PLoS pathogens, 7(9), e1002200-e1002200 (2011-09-13)
The HIV-1 gp41 envelope (Env) membrane proximal external region (MPER) is an important vaccine target that in rare subjects can elicit neutralizing antibodies. One mechanism proposed for rarity of MPER neutralizing antibody generation is lack of reverted unmutated ancestor (putative
資料
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。
プロトコル
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.