Merck
P8833
Sigma-Aldrich
ピューロマイシン 二塩酸塩 Streptomyces alboniger由来
greener alternative
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
3′-[α-アミノ-p-メトキシヒドロシンナムアミド]-3′-デオキシ-N,N-ジメチルアデノシン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H29N7O5 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
544.43
Beilstein:
3853613
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
ピューロマイシン 二塩酸塩 Streptomyces alboniger由来, powder, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
Streptomyces alboniger
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
544.43 g/mol
包装
pkg of 10 mg
pkg of 100 mg
pkg of 25 mg
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
yellow-white
UniProtアクセッション番号
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
アプリケーション
agriculture
環境により配慮した代替製品カテゴリ
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
InChI Key
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピューロマイシンは、Streptomyces albonigerによって産生される幅広いスペクトルの抗生物質です。アミノアシル-tRNAの3′末端の類縁体です。ペプチジルトランスフェラーゼの阻害剤であり、原核生物および真核生物の両方において活性があります。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つを順守したグリーン代替品をお客様にお届けすることをお約束します。本製品は、リエンジニアリング(再設計)製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則「アトムエコノミー」、「エネルギー効率を考慮した設計」、「再生可能資源の利用」、および「生分解性物質の推奨」における主な改善を表しています。 ここをクリックして、 DOZNスコアカードをご覧ください。
化学構造:ペプチジルヌクレオシド
アプリケーション
Streptomyces alboniger由来ピューロマイシン二塩酸塩は以下に使用されています:
  • ピューロマイシン感受性アッセイ用の、ピューロマイシンストック溶液の調製。
  • ピューロマイシン耐性セレクションマーカーを含むレンチウイルス感染細胞の選択。
ピューロマイシン二塩酸塩は、アミノ-ヌクレオシド抗生物質ファミリーに属し、Streptomyces albonigerに由来しています。 タンパク質の合成を阻害し、抗腫瘍活性を持った幅広いスペクトルの抗生物質であり、細胞の分化において遺伝子の連続的および協調的発現をコントロールする、転写調節メカニズムの研究に使用されています。 真核細胞の培養における推奨使用濃度は、1 ~ 10 μg/mL です。
耐性遺伝子ピューロマイシンN-アセチルトランスフェラーゼ(PAC)を含む細胞の選択剤として使用されます。 1~10 μg/mLの範囲での使用が推奨されます。 原液は、0.22 μmフィルターを用いたろ過により殺菌してから分注して−20℃で保存してください。
生物化学的/生理学的作用
ピューロマイシンは、伸長しているポリペプチド鎖に非特異的に結合し、転写の早期終結を引き起こします。ピューロマイシンは、2 つの経路でタンパク質の合成を阻害します。ドナー基質であるペプチジル-tRNA と P 部位において結合し、アクセプター基質として機能します。次に、アミノアシル tRNA と競合し、ペプチジルトランスフェラーゼ内部の A′部位と結合します。
作用機序:ピューロマイシンは、アミノアシル-tRNA の 3′末端の類縁体として機能し、連鎖の早期終結を引き起こすことでタンパク質の合成を阻害します。
耐性機序:ピューロマイシンアセチルトランスフェラーゼは、効果的な耐性遺伝子です。
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陽性菌に対して活性があり、抗酸菌に対しては弱く、グラム陰性菌に対してさらに弱く活性を示します。 ピューロマイシンは、細菌、原虫、藻類、および哺乳類細胞の増殖を阻害し、素早く作用して、細胞の 99%を 2 日以内で死滅させます。
注意
提供後、-20°Cで保管した場合、本製品は 4 年間活性を維持します。
調製ノート
本製品は 50 mg/mL で水に可溶です。 ストック溶液は、0.22 μmフィルターでの濾過によって調製し、その後、アリコートを-20°Cで保管してください。本製品はまた、10 mg/mLでメタノールにも可溶です。
その他情報
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8833-100MG:
P8833-100MG-PW:
P8833-10MG-PW:
P8833-VAR:
P8833-10MG:
P8833-25MG:
P8833-25MG-PW:
P8833-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hansjörg Schwertz et al.
Blood, 115(18), 3801-3809 (2010-01-21)
Platelets are classified as terminally differentiated cells that are incapable of cellular division. However, we observe that anucleate human platelets, either maintained in suspension culture or captured in microdrops, give rise to new cell bodies packed with respiring mitochondria and
E Miyamoto-Sato et al.
Nucleic acids research, 28(5), 1176-1182 (2000-02-10)
Puromycin, an analog of the 3' end of aminoacyl-tRNA, causes premature termination of translation by being linked non-specifically to growing polypeptide chains. Here we report the interesting phenomenon that puromycin acting as a non-inhibitor at very low concentration (e.g. 0.04
Heterocyclic analogs of nucleosides: synthesis and biological evaluation of novel analogs of puromycin.
Hultin P G and Walter A S
Canadian Journal of Chemistry, 72(9), 1978-1989 (1994)
Bing-Hsiean Tzeng et al.
Cardiovascular research, 96(3), 533-542 (2012-08-14)
Restenosis is an undesirable consequence following percutaneous vascular interventions. However, the current strategy for preventing restenosis is inadequate. The aim of this study was to investigate the role of low-voltage gated T-type calcium channels in regulating vascular smooth muscle cell
Satoshi Watanabe et al.
Biology of reproduction, 72(2), 309-315 (2004-09-24)
Puromycin N-acetyl transferase gene (pac), of which the gene product catalyzes antibiotic puromycin (an effective inhibitor of protein synthesis), has been widely used as a dominant selection marker in embryonic stem (ES) cell-mediated transgenesis. The present study is the first
資料
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
すべて表示
プロトコル
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
関連コンテンツ
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.