Merck
P8692
Sigma-Aldrich
パロモマイシン 硫酸塩
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥37,200
25 G
¥77,000
¥37,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥37,200
25 G
¥77,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H45N5O14 · xH2SO4
CAS番号:
分子量:
615.63 (free base basis)
Beilstein:
5715182
UNSPSCコード:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
¥37,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
パロモマイシン 硫酸塩, suitable for plant cell culture, BioReagent
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
agriculture
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
InChI Key
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Chemical structure: aminoglycoside
アプリケーション
モノマイシンであるパロモマイシンは、遺伝子組み換え植物および植物細胞を選択するために用いられるアミノグリコシド系抗菌剤です。
生物化学的/生理学的作用
パロモマイシンは、16SリボソームRNAに結合することで、タンパク質合成の開始段階及び伸長段階を阻害します。 パロモマイシンはA部位に結合し、これにより産生されるポリペプチド鎖に欠陥が生じ、細胞死に至ります。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌、グラム陽性菌、原生生物の一部、および限定的な駆虫性作用。
作用機序:タンパク質合成の開始と伸長を阻害します。
包装
5g,25g
その他情報
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P8692-50G:
P8692-25G:
P8692-5G-PW:
P8692-VAR:
P8692-BULK:
P8692-5G:
P8692-1G:
P8692-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Kazuki Saito et al.
Nucleic acids research, 43(9), 4591-4601 (2015-04-22)
In eukaryotes, the tRNA-mimicking polypeptide-chain release factor, eRF1, decodes stop codons on the ribosome in a complex with eRF3; this complex exhibits striking structural similarity to the tRNA-eEF1A-GTP complex. Although amino acid residues or motifs of eRF1 that are critical
Takahiko Akematsu et al.
iScience, 23(1), 100749-100749 (2019-12-31)
During sexual reproduction in the ciliate, Tetrahymena thermophila, cells of complementary mating type pair ("conjugate") undergo simultaneous meiosis and fertilize each other. In both mating partners only one of the four meiotic products is "selected" to escape autophagy, and this
Vasundhra Bhandari et al.
PLoS neglected tropical diseases, 6(5), e1657-e1657 (2012-05-26)
With widespread resistance to antimonials in Visceral Leishmaniasis (VL) in the Indian subcontinent, Miltefosine (MIL) has been introduced as the first line therapy. Surveillance of MIL susceptibility in natural populations of Leishmania donovani is vital to preserve it and support
Sarah Hendrickx et al.
PLoS neglected tropical diseases, 6(5), e1664-e1664 (2012-06-06)
Paromomycin (PMM) has recently been introduced for treatment of visceral leishmaniasis in India. Although no clinical resistance has yet been reported, proactive vigilance should be warranted. The present in vitro study compared the outcome and stability of experimental PMM-resistance induction
Ahmed Musa et al.
PLoS neglected tropical diseases, 6(6), e1674-e1674 (2012-06-23)
Alternative treatments for visceral leishmaniasis (VL) are required in East Africa. Paromomycin sulphate (PM) has been shown to be efficacious for VL treatment in India. A multi-centre randomized-controlled trial (RCT) to compare efficacy and safety of PM (20 mg/kg/day for
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。