安全性情報
N1142
Sigma-Aldrich
Neomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Antibiotic 10676, Neomycin B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 ML
¥3,290
¥3,290
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 ML
¥3,290
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
¥3,290
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ネオマイシン 溶液, with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
Streptomyces fradiae
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
有効性
8-12 mg per mL
包装
pkg of 20ML
濃度
10 mg/mL in 0.9% NaCl (neomycin)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
clear
UniProtアクセッション番号
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)[C@H]3O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+/m1/s1
InChI Key
PGBHMTALBVVCIT-VCIWKGPPSA-N
遺伝子情報
human ... TERT(7015)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
ネオマイシンは以下の用途に用いられています:
  • 骨髄移植用オートクレーブ滅菌済酸性化水への補助剤として[1]
  • 安定クローンの選択に[2]
  • O. tauri培養細胞から細菌を除去するための人工海水(ASWO)培地の成分として[3]
生物化学的/生理学的作用
ネオマイシンは、ストレプトマイセス属(Streptomyces)が生産するアミノグリコシド系抗生物質で、ネオマイシンBの含量が85%以上です。[4]ネオ選択性マーカー遺伝子を用いて形質転換した原核細胞の選択剤として機能します。ネオマイシン三硫酸塩は、抗菌薬の細胞毒性による副作用、ある種の線維芽細胞における血小板由来増殖因子の反応、核内ホスファチジルイノシトール4,5-二リン酸相互作用タンパク質の抽出の試験で用いられます。本製品を細胞培養に利用するときは、5 mL/Lで使用することを推奨します。
作用機序:本製品は30Sと50Sのサブユニットに結合して作用し、タンパク質合成中にミスコードを起こしたり、開始と伸長を阻害したりします。 ネオマイシンはまた、ニューロンのNa+/Ca2+アンチポーターに影響を与えることなく、電位感受性Ca2+チャネルを遮断します。
抗菌スペクトル:ネオマイシンは、グラム陽性菌とグラム陰性菌のいずれにも作用します。
注意
本溶液は、0.9%塩化ナトリウム中に10 mg/mLのネオマイシンを含有するように調製されています。37℃で5日間安定であり、その他の場合は2~8℃で保管しなければなりません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
N1142-20ML:
N1142-BULK:
N1142-VAR:
N1142-20ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tudor Arvinte et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 175, 112742-112742 (2019-07-26)
The biosimilarity assessment of the physicochemical properties of high-concentration biopharmaceuticals is usually performed with measurements on diluted solutions, at concentrations below 1 mg/mL. In this study 13 orthogonal, spectroscopy and particle size determination methods were used to characterize the structure and
Long non-coding antisense RNA controls Uchl1 translation through an embedded SINEB2 repeat
Carrieri C, et al.
Nature, 491(7424), 454-454 (2012)
Tudor Arvinte et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 176, 112802-112802 (2019-08-26)
The physicochemical properties of Avastin® manufactured in the USA (Originator USA) and in Europe (Originator EU) and ABX-BEV, a bevacizumab biosimilar drug product candidate produced by Apobiologix Inc., were characterized at a clinically relevant concentration of 2 mg/mL following dilution of
Metabolic profiling identifies trehalose as an abundant and diurnally fluctuating metabolite in the microalga Ostreococcus tauri
Hirth M, et al.
Metabolomics, 13(6), 68-68 (2017)
Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (2014)
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。
質問
  1. Is it useful to select mammalian cells transfected with the NeoR gene?
    1 回答
    1. Yes, Neomycin is commonly used to select mammalian cells that have been successfully transfected with the Neomycin resistance gene (NeoR/neo).