メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
関連するカテゴリー
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
TMS-AB2-C:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
プロトコル
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.