product name
G 418 二硫酸塩, powder, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
品質水準
形状
powder
光学活性
[α]/D (Specific Rotation: +104.4o (c=0.3% in H2O at 26oC))
有効性
≥720 μg per mg (Dried basis)
分子量
692.7
包装
pkg of 1 g
pkg of 25 g
pkg of 5 g
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white to off-white
溶解性
H2O: 100 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 8 days.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI Key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1720-1G:
A1720-VAR:
A1720-BULK:
A1720-25G:
A1720-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。
プロトコル
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.