Merck
V1130
Sigma-Aldrich
バンコマイシン 塩酸塩 Streptomyces orientalis由来
BioReagent, suitable for plant cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥62,900
5 G
¥115,000
¥62,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥62,900
5 G
¥115,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H75Cl2N9O24 · HCl
CAS番号:
分子量:
1485.71
Beilstein:
3704657
UNSPSCコード:
10171502
NACRES:
NA.72
¥62,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
Streptomyces orientalis
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
濃度
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
テクニック
cell culture | plant: suitable
, off-white to brown or White to orange-brown
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow (and Very Faint Orange to Faint Orange)
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
アプリケーション
agriculture
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI Key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バンコマイシンはヘプタペプチドです。[1]
化学構造:糖ペプチド
アプリケーション
Streptomyces orientalis由来のバンコマイシン塩酸塩は、次の用途に使用されています。
  • Streptomyces coelicolor最小発育阻止濃度(MIC)のスクリーニングにおいて抗生物質として。[2]
  • Leishmania感染スナバエの処理に。[3]
  • 喘息誘発マウスの複合抗生物質治療に。[4]
生物化学的/生理学的作用
バンコマイシンは、メチシリン抵抗性Staphylococcus aureus (MRSA)感染症[1]およびシャント関連ブドウ球菌性脳室炎の治療に使用されます。[5]バンコマイシンにより、アナフィラキシー様の過敏反応およびレッドマン症候群が生じることがあります。[6]バンコマイシンは、血小板減少症[7]の治療にも使用されており、その使用により好酸球増加症と全身症状を伴う薬物反応(DRESS)が誘発されます。[7]
作用機序:NAM/NAG-ペプチドの末端のD-アラニル-D-アラニン部分の取り込みを阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌に対して作用
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
V1130-1G:
V1130-5G:
V1130-25G:
V1130-BULK:
V1130-100MG:
V1130-VAR:
V1130-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vancomycin-Induced Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) Syndrome Masquerading as Elusive Sepsis
Roy S, et al.
Case reports in immunology, 2019, 119-119 (2019)
Optimization of fermentation conditions for production of glycopeptide antibiotic vancomycin by Amycolatopsis orientalis
Padma PN, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 102(1-6), 395-405 (2002)
Jyot D Antani et al.
eLife, 10 (2021-01-26)
The canonical chemotaxis network modulates the bias for a particular direction of rotation in the bacterial flagellar motor to help the cell migrate toward favorable chemical environments. How the chemotaxis network in Helicobacter pylori modulates flagellar functions is unknown, which
Early-life antibiotics attenuate regulatory T cell generation and increase the severity of murine house dust mite-induced asthma
Adami AJ, et al.
Pediatric Research, 84(3), 426-426 (2018)
Red man syndrome
Sivagnanam S and Deleu D
Critical Care, 7(2), 119-119 (2002)
資料
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.