Merck
E5389
Sigma-Aldrich
エリスロマイシン
powder, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
E-マイシン, エリスロシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,760
5 G
¥16,800
¥5,760
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,760
5 G
¥16,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H67NO13
CAS番号:
分子量:
733.93
Beilstein:
75279
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
¥5,760
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
エリスロマイシン, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
有効性
≥850 μg per mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.1 EU/mg endotoxin
white
mp
133 °C
溶解性
2 M HCl: 50 mg/mL (Stock solutions should be stored at 2-8 °C. Stable at 37 °C for 3 days.)
ethanol: soluble (Stock solutions should be stored at 2-8 °C. Stable at 37 °C for 3 days.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI Key
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エリスロマイシンは、Streptomyces erythreusの特定の株の増殖により産生される抗生物質です。 この製品は、エリスロマイシンAを主体とし、少量のエリスロマイシンBおよびCが含まれ、100 mg/Lの濃度での使用が推奨されます。 50~200 mg/Lの濃度が細菌増殖の制御に効果的であることも証明されています。 エリスロマイシンは、in vitroでヒト気道における呼吸器糖抱合体の分泌を遮断するためにモチリン受容体アゴニストとして使用されるほか、プラスミドが除去された組換えLactococcus lactis MG1363株を選択するために使用されています。
化学構造:マクロライド
アプリケーション
エリスロマイシンは、次の用途で使用されています。
  • 緑色蛍光タンパク質(GFP)発現大腸菌を培養する栄養ブロス培地のサプリメントとして。[1]
  • 慢性感染症に対する治療戦略を研究するために、MTTアッセイ{254
  • を抗生物質として使用して小腸(SMI)微小組織生存率を測定するモデル薬物として。[2]
生物化学的/生理学的作用
作用機序:エリスロマイシンは、ペプチド転位ステップにおける伸長を阻害することで作用し、特に、細菌の70s rRNA複合体の50sサブユニットに結合することで、A-部位からP-部位へのアミノアシル転位を阻害します。
抗菌スペクトル:本製品は、グラム陰性細菌とグラム陽性細菌の両方に対して作用します。
注意
本製品は、37℃で3日間安定します。ストック溶液は、2~8℃で保存する必要があります。
調製ノート
本製品は、2 mg/mLで水に溶け、0.067%水溶液となり、pHは8.0~10.5になります。また、50 mg/mLでエタノールにも溶け、透明の無色から薄い黄色の溶液になります。アルコール、アセトン、クロロホルム、アセトニトリル、および酢酸エチルに自由に溶けますが、酸とは塩を形成します。溶液はすべて光から保護してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E5389-1G:
E5389-VAR:
E5389-BULK:
E5389-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Drug-driven phenotypic convergence supports rational treatment strategies of chronic infections
Imamovic L, et al.
Cell, 172(1-2), 121-134 (2018)
Acoustofluidic bacteria separation
Li S, et al.
Journal of Micromechanics and Microengineering, 27(1), 015031-015031 (2016)
Maopeng Wang et al.
International journal of biological macromolecules, 160, 736-740 (2020-06-03)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), which is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has become a global pandemic in the past four months and causes respiratory disease in humans of almost all ages. Although several drugs have been
Geert Huys et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(6), 2567-2574 (2010-04-14)
In a small-scale harmonization study involving nine laboratories in eight European countries, the intra- and interlaboratory performances of two commercially available systems, i.e., the VetMIC microplate system and Etest, for antimicrobial susceptibility testing of nonenterococcal lactic acid bacteria (NELAB) and
Won Jong Kim et al.
Cell host & microbe, 26(2), 228-239 (2019-08-06)
The mucosa is colonized with commensal Neisseria. Some of these niches are sites of infection for the STD pathogen Neisseria gonorrhoeae (Ngo). Given the antagonistic behavior of commensal bacteria toward their pathogenic relatives, we hypothesized that commensal Neisseria may negatively
資料
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.