Merck
TOX6
Sigma-Aldrich
In Vitro毒性アッセイキット(スルホローダミンBベース)
別名:
biomass viability assay, sulforhodamine B, total biomass assay
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥57,100
¥57,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥57,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.84
¥57,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
liquid
使用法
1 kit sufficient for 1,000 tests
包装
pkg of 1 kit
保管条件
dry at room temperature
λmax
565 nm
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
colorimetric
保管温度
room temp
詳細
スルホローダミンB法は簡便かつ正確で、再現性のある結果が得られます。このアッセイ系は、細胞タンパク質をスルホローダミンBで染色することにより総バイオマスを測定する手法です。
アプリケーション
In Vitro毒性アッセイキット(スルホローダミンBベース)は、総タンパク質によるバイオマス(生細胞および非生細胞)の分光光度測定に使用されています。[1][2]また、ぶどう膜黒色腫細胞5株の増殖に対する17-アリルアミノ-17-デメトキシゲルダナマイシン(17-AAG)の作用を研究するために使用されています。[3]波長565 nmにおける色素の吸光度を測定します。
生物化学的/生理学的作用
色素は細胞タンパク質に結合し、塩基で可溶化されます。
ピクトグラム
FlameCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Skehan et al.
Journal of the National Cancer Institute, 82(13), 1107-1112 (1990-07-04)
We have developed a rapid, sensitive, and inexpensive method for measuring the cellular protein content of adherent and suspension cultures in 96-well microtiter plates. The method is suitable for ordinary laboratory purposes and for very large-scale applications, such as the
Marike Gabrielson et al.
PloS one, 9(9), e107109-e107109 (2014-09-23)
Epithelial ovarian carcinoma (EOC), the major cause of gynaecological cancer death, is a heterogeneous disease classified into five subtypes. Each subtype has distinct clinical characteristics and is associated with different genetic risk factors and molecular events, but all are treated
Differential sensitivities to lactate transport inhibitors of breast cancer cell lines
Santos F, eta l.
Endocrine-related cancer, 21(1), 1-40 (2014)
Evaluation of colorimetric protein and biomass stains for assaying drug effects upon human tumor cell lines.
Skehan, P., et al.
Proceedings of the American Association For Cancer Research, 30, 2436-2436 (1989)
Yue-mei Ma et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 28, 23-23 (2009-02-21)
Recent data have redefined the concept of inflammation as a critical component of tumor progression. However, there has been little development on cases where inflammation on or near a wound and a tumor exist simultaneously. Therefore, this pilot study aims
資料
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
質問
1–3/3 質問  
  1. Can you use Product TOX6, In Vitro Toxicology Assay Kit Sulforhodamine B based with suspension cells?
    1 回答
    1. Product TOX6, In Vitro Toxicology Assay Kit Sulforhodamine B can be used with both adherent and suspension culture.The advantage of layering the fixative directly onto the media is that this allows the assay to work for cells in suspension.  Otherwise, you need to centrifuge, remove the media and then fix.  Also, it is possible to loose cells when you remove the media. It was found that adding the fixative works for the assay and the protocol was changed in 2003.
      役に立ちましたか?
  2. When using Product TOX6, In Vitro Toxicology Assay Kit Sulforhodamine B based, what happens if I add kit component Product T5413, 10 mM Tris Base Solution, prior to fixing the cells?
    1 回答
    1. If the 10 mM Tris Base Solution, Product T5413 is added to the cells before the TCA (fixative), the cells will be lysed.  This reagent is not buffered and is not isotonic. The assay cannot be rescued if this occurs.
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.