アッセイ
≥73% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 75%
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
brown to very dark brown
green to very dark green
溶解性
methanol: 1 mg/mL
λmax
554 nm
&ε; (減衰係数)
≥85000 at 554-560 nm in 0.1 M NaOH in methanol at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI Key
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
230162-5G:
230162-BULK:
230162-1G:
230162-1KG:
230162-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)