Merck
11465007001
Roche
細胞増殖キットI(MTT)
別名:
mtt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2500 TESTS
¥63,400
¥63,400
出荷可能日2025年4月24日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
2500 TESTS
¥63,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥63,400
出荷可能日2025年4月24日詳細
フォーム
liquid
品質水準
使用法
sufficient for ≤2,500 tests
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Roche
保管条件
protect from light
テクニック
tissue culture: suitable
λmax
550-600 nm
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
細胞増殖キットI(MTT)は、細胞増殖、生存率、および細胞毒性の非放射活性定量のための比色分析法です。 サンプルには、96ウェルマイクロプレートに接着あるいは懸濁させた培養細胞のどちらでも使用できます。
比色分析法は、培地に添加されたテトラゾリウム塩の開裂によって、生細胞の数を測定します。本テクニックは、微小培養において洗浄や細胞の回収を必要としない完全アッセイであり、ELISAリーダーによってデータ解析でき、同じマイクロプレート内で実施できます。
MTTは報告された最初のテトラゾリウム塩です。小胞体の酵素によって開裂し、ホルマザンを生成します。この生物還元反応は生細胞のみに起こり、解糖系を通じたNAD(P)Hの生成に関与しています。そのため、生成されたホルマザン色素の量は、代謝的に活性のある培養細胞の数に直接相関します。
細胞増殖、生存率、および細胞毒性の非放射活性定量のための、MTTベースの比色分析法です。
アプリケーション
細胞増殖キットI(MTT)は、96ウェルプレート形式を使用した、細胞集団中の細胞増殖および生存率の、非放射活性、分光光度定量に使用されます。本キットは以下のことに使用できます:
  • 成長因子、サイトカイン、マイトジェンおよび栄養素に対する細胞増殖の測定[1][2]
  • 抗癌剤や他の医薬品化合物などの、細胞毒性および細胞増殖抑制化合物の分析[3]
  • 成長阻害抗体や生理学的メディエーターの評価[4]
  • 骨細胞増殖のための、骨組織エンジニアリングを採用した、様々な足場の生物適合性試験[5][6][7]
特徴および利点
  • 安全で簡単:放射性同位元素、洗浄工程、および追加試薬が不要です。
  • 正確:得られた吸光度は、細胞数に強く相関します。
  • 高感度:細胞数が少ない場合でも検出します。
  • 迅速:マルチウェルELISAリーダーを使用して、大量のサンプルを処理できます。
本アッセイは、電子カップリング試薬の存在下での、テトラゾリウム塩MTTの開裂に基づきます。生成された水不溶性のホルマザン塩を、追加のステップで可溶化する必要があります。96ウェル組織培養プレートで増殖した細胞を、MTT溶液で約4時間インキュベーションします。インキュベーション後、水不溶性ホルマザン色素が生成されます。可溶化後、ホルマザン色素は、スキャンニングマルチウェル分光光度計(ELISAリーダー)を使用して定量されます。測定された吸光度は、生細胞数と直接相関します。
細胞増殖および生存率アッセイは、細胞生物学におけるルーチンアプリケーションとして特に重要です。テトラゾリウム塩(例、MTT、XTT、WST-1)は、このタイプの分析に特に有用です。テトラゾリウム塩は、ミトコンドリアの呼吸鎖に属するコハク酸-テトラゾリウム還元酵素システム(EC 1.3.99.1)によって開裂され、ホルマザンを生成し、これは代謝的に活性のある細胞だけに起こります(下記参照)。
包装
1つのキットには2のコンポーネントが含まれています。
調製ノート
保管条件(使用液): 2~8°C
融解後、MTT標識試薬は、2~8°Cで遮光して4週間まで保存できます。その場合、ポアサイズ0.2 μmの膜で試薬を濾過することをお勧めします。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • MTT Labeling Reagent
  • Solubilization Solution
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Timothy Douglas et al.
Clinical oral implants research, 21(3), 262-267 (2009-12-05)
Hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) are two very common ceramic materials for bone replacement. A recently developed material for bone replacement is CeraBall, which is a mixed HA-TCP scaffold available as porous spherical scaffolds of diameter 4 and 6
Yuji Kaneko et al.
PloS one, 7(10), e47583-e47583 (2012-10-19)
This study was designed to reveal the therapeutic regimen and mechanism of action underlying hypothermia treatment in combination with stem cell transplantation for ameliorating neonatal hypoxic-ischemic-like injury. Primary rat neurons were exposed to oxygen-glucose deprivation (OGD), which produced hypoxic-ischemic-like injury
Naoki Tajiri et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 22(4), 306-315 (2016-02-05)
Exportin 1 (XPO1/CRM1) plays prominent roles in the regulation of nuclear protein export. Selective inhibitors of nuclear export (SINE) are small orally bioavailable molecules that serve as drug-like inhibitors of XPO1, with potent anti-cancer properties. Traumatic brain injury (TBI) presents
Zhifeng Liu et al.
Molecular medicine reports, 14(1), 1007-1013 (2016-05-26)
The present study aimed to investigate vascular endothelial apoptosis, and the regulatory molecules involved in the condition of heatstroke caused by direct hyperthermia due to high core temperature and gut‑derived endotoxemia. Human umbilical vascular endothelial cells (HUVECs) were isolated and
Juan Lu et al.
PloS one, 11(2), e0147376-e0147376 (2016-02-04)
A fluidized bed bioreactor containing encapsulated hepatocytes may be a valuable alternative to a hollow fiber bioreactor for achieving the improved mass transfer and scale-up potential necessary for clinical use. However, a conventional fluidized bed bioreactor (FBB) operating under high
資料
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
プロトコル
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
細胞生存率、細胞増殖、および細胞毒性測定用のMTTアッセイプロトコル。MTT試薬の調製手順と応用例。