安全性情報
CT02
Sigma-Aldrich
MTT細胞増殖アッセイキット
MTT Cell Growth Assay is a colorimetric assay that can be used for either proliferation or complement-mediated cytotoxicity assays.
別名:
Formazan-based mitochondria cytotoxicity assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
品質水準
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
詳細
MTTは淡黄色の基質であり、生細胞によって切断されて濃青色のホルマザン生成物を形成します。このプロセスには活性なミトコンドリアが必要であり、死んだ直後の細胞であっても大量のMTTは切断できません。以下に示した比色分析アッセイは、増殖アッセイまたは補体依存性細胞傷害アッセイに使用できます。
アプリケーション
手順:
1)光学的品質が良好な96-ウェル平底組織培養プレート(例、Falcon)で、標準法を用いて、リンホカイン、マイトジェン、または補体依存性細胞傷害アッセイを行います。各ウェルの組織培地の最終容量は0.1 mLとし、培地(例、RPMIまたはDMEM)に含まれるウシ胎児血清は最高10%とします。
2) アッセイ終了時に、各ウェルに0.01 mLのAB溶液(MTT)を加えます。トレイの側面をくたたいて混ぜます。
3) 37°Cでインキュベートし、 MTTを切断させます。最適時間はアッセイによって異なりますが、ほとんどの目的には4時間が適しています。インキュベート時間の終了時には、生細胞を含むウェル内で生成されたMTTホルマザンが、ウェルの底に黒い針状結晶として現れます。
4) 0.04 N HCl入りイソプロパノールを各ウェルに0.1 mL加えます。マルチチャンネルピペッターでピペッティングを繰り返し、完全に混合します。HClは、組織培地中のフェノールレッドを、MTTホルマザンの測定を妨げない黄色に変えます。イソプロパノールはホルマザンを溶解し、吸光度測定に適した均一な青色の溶液にします。
5)1時間以内に、ELISAプレートリーダーで試験波長570 nm、参照波長630 nmで吸光度を測定します。室温で数時間放置すると、酸/アルコールにより血清タンパク質が沈殿し始める場合があります。プレートを冷やすと沈殿が促進されます。測定前にプレートを保管する必要がある場合は、酸/アルコールを添加する前に4° Cに保ち、次に室温まで温めて、測定直前に酸/アルコールを添加してください。
結果:
MTTアッセイでは、通常、典型的な細胞株の200~50,000個の細胞が検出されますが、有効範囲は1,000~50,000個です。他の細胞タイプでは数が異なる場合があります。細胞傷害アッセイは、コントロールの非溶解細胞のシグナルが0.2~0.4となるよう設定する必要があり、増殖アッセイでは、プラトー濃度で同様の値が得られるようにする必要があります。これは、典型的な細胞株ではウェルあたり約20~50,000個の細胞に相当します。
吸光度は細胞数に正比例します。実際の細胞は、1 x 106 cells/mLの濃度でもあまり吸収しません。
構成
試薬A: MTT, (3-(4,5-ジメチルチアゾール-2-イル)-2,5-ジフェニル テトラゾリウム ブロミド)、50 mg/バイアル。
溶液B: PBS pH 7.4、15 mL
保管および安定性
2~8°Cで最長6カ月間保存できます。試薬A / 溶液B混合物は、2~8°Cで最長2週間安定です。
試薬の調製:
10 mLの溶液Bを1バイアルの試薬Aに加えます。よく混合し、滅菌ろ過して、使用するまで4° Cで暗所で保存します。注記:溶解には一晩かかる場合があります。溶液を加熱しないでください。どうしても結晶を溶解する必要がある場合は、1~2滴のHClでpHを調整してください。この条件下では、AB混合物は数週間安定です。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
Jan Code
CT02:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effect of nicotine on the production of soluble fms-like tyrosine kinase-1 and soluble endoglin in human umbilical vein endothelial cells and trophoblasts.
Ja-Young Kwon,Sang-Wook Bai,Young-Guen Kwon,Se-Hoon Kim,Chul Hoon Kim,Moung Hwa Kang et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica null
The mammalian molecular clockwork controls rhythmic expression of its own input pathway components.
Martina Pfeffer,Christian M Muller,Jerome Mordel,Hilmar Meissl,Nariman Ansari et al.
The Journal of Neuroscience null
Praveen Bhoopathi et al.
Cancer research, 76(12), 3572-3582 (2016-05-20)
Advanced stages of neuroblastoma, the most common extracranial malignant solid tumor of the central nervous system in infants and children, are refractive to therapy. Ectopic expression of melanoma differentiation-associated gene-7/interleukin-24 (mda-7/IL-24) promotes broad-spectrum antitumor activity in vitro, in vivo in
Genotypic variability and persistence of Legionella pneumophila PFGE patterns in 34 cooling towers from two different areas.
Inma Sanchez,Marian Garcia-Nu?ez,Sonia Ragull,Nieves Sopena,Maria Luisa Pedro-Botet et al.
Environmental Microbiology null
Moona Huttunen et al.
Journal of virology, 88(9), 5138-5151 (2014-02-28)
Coxsackievirus A9 (CVA9) is a member of the human enterovirus B species in the Enterovirus genus of the family Picornaviridae. According to earlier studies, CVA9 binds to αVβ3 and αVβ6 integrins on the cell surface and utilizes β2-microglobulin, dynamin, and
資料
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.