Merck
S1402
Sigma-Aldrich
スルホローダミンB ナトリウム塩
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
Kiton Red 620
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29N2NaO7S2
CAS番号:
分子量:
580.65
カラーインデックス番号:
45100
Beilstein:
3886008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
powder
組成
Dye content, ~75%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
methanol: 1 mg/mL
蛍光検出
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
SMILES記法
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI Key
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
スルホローダミンBは、ローダミン由来のアミノキサンテン色素です。これには、アルカリ条件で分離する2つのスルホン酸基が含まれています。
アプリケーション
以下の用途に、スルホローダミンBナトリウム塩が使用されています:
  • 相対的な全細胞塊の定量に
  • コアセルベートの粘度を調べるために
  • エアロゾル液滴における微小粘度測定のための分子ローターとして
生物化学的/生理学的作用
スルホロダミンBナトリウム塩は、細胞バイオマスの測定や細胞毒性スクリーニングにも有用です。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1402-1G:
S1402-BULK:
S1402-VAR:
S1402-25G:
S1402-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Luca Giordano et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 60(5), 515-522 (2018-10-20)
Cigarette smoke (CS) exposure is the predominant risk factor for the development of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and the third leading cause of death worldwide. We aimed to elucidate whether mitochondrial respiratory inhibition and oxidative stress are triggers in
Issues in Pharmacology, Pharmacy, Drug Research, and Drug Innovation (2012)
Bioconjugate Techniques, 317-317 (1996)
Inhibition of mitochondrial complex III blocks neuronal differentiation and maintains embryonic stem cell pluripotency
Pereira SL, et al.
PLoS ONE, 8(12), e82095-e82095 (2013)
Fluorescent lifetime imaging of atmospheric aerosols: a direct probe of aerosol viscosity
Faraday Discussions, 165, 343-356 (2013)