スキップする
S9012
スルホローダミンB ナトリウム塩
Powder
別名:
Acid red 52; Acid Rhodamine B
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥21,400
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥71,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H29N2NaO7S2
CAS番号:
分子量:
580.65
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-529-8
MDL number:
Colour Index Number:
45100
Beilstein/REAXYS Number:
3886008
¥21,400
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
スルホローダミンB ナトリウム塩, Technical grade
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~75%
εmax
≥85000 at 554-560 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
General description
スルホロダミンB(別名:SRB、キトンロダミンB、リサミンロダミンB)は、明るいピンク色の、2個のスルホン酸基を有するアニオン性アミノキサンテン染料です。
Application
スルホロダミンB(SRB)は、生細胞の染色と観察、増殖および薬剤スクリーニングによりin vitroでの細胞毒性を判定するためのSRBアッセイに用いられることが知られています。
ヒト線維芽細胞の一次培養のタンパク質含有量に対するマウスウォッシュの作用を評価するためのSRBアッセイにも使用されています。
凍結切片の死後検査による血液脳関門の完全性評価における顕微鏡的トレーサーにも適しています。SRBはカリエス検出色素としても有用であり、その後の組織標本の検査に用います。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S1402230162S7635
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
Dye content, ~75%
composition
Dye content, ~75%
composition
Dye content, 75%
composition
Dye content, ~95%
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
εmax
≥85000 at 554-560 nm
εmax
-
εmax
-
εmax
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)