Merck
P2443
Sigma-Aldrich
プルロニック® F-127
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
Non-ionic copolymer surfactant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H6O·C2H4O)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
詳細
Non-ionic
contains 100ppm BHT
製品種目
BioReagent
形状
powder
分子量
~12600 g/mol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
CMC
950-1000 ppm (~25°C)
転移温度
cloud point >100 °C
HLB
18 - 23
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI Key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
詳細
プルロニック®F-127は、ポロキサマー407としても知られる無毒で非イオン性の共重合体です。PEO-PPO-PEO対称を形成するために、トリブロック構造に配置されたポリエチレンオキシド-ポリプロピレンオキシドを含んでいます。両親媒性に由来するこのポリマーの界面活性特性が、疎水性表面と生体膜との相互作用を可能にしています。
アプリケーション
プルロニック®F-127は以下に使用されています:
  • 創傷部位へのペプチド送達システムとして使用し、マウスの創傷治癒に対するペプチドの効果を調べるため。
  • PDMS(ポリジメチルシロキサン)スタンプをヒドロゲル防汚にするための表面コーティングとして。
  • 神経活動を測定するためのカルシウム指示薬原液を調製するため。
  • PDMSベースのマイクロ流体デバイスへの非特異的な細胞およびタンパク質付着を低減するためのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として。
  • この非イオン性共重合体界面活性剤は、昆虫細胞培養における消泡剤としての使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
プルロニック®F-127は熱可逆性ゲルであり、高い熱感受性、生物分解性、および生体適合性を示すことからさまざまな産業で用いられています。これらの特性から、このポリマーは多目的薬物担体としての使用に適しています。プルロニック®F-127は、薬物のバイオアベイラビリティと耐熱性を高めることによって薬物の治療効果を改善します。また、細胞付着とコラーゲン生成を促進して、血管形成と組織再生を促すこともできます。プルロニックF-127は、その有効性から間葉系幹細胞(MSC)のカプセル化に使用されて、上皮組織、脂肪組織、軟骨、腱、および骨組織などの血管分布のレベルが低い組織の再生に役立っています。
法的情報
Pluronic is a registered trademark of BASF
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2443-500G:
P2443-VAR:
P2443-BULK:
P2443-250G:
P2443-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
NeuroCa: integrated framework for systematic analysis of spatiotemporal neuronal activity patterns from large-scale optical recording data
Jang MJ and Nam Y
Neurophotonics, 2(3) (2015)
PLURONIC F127 and ITS applications
Salama AH
Pharmacology, 2, 1393- 1403 (2021)
Federico Ceriani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(46), E7194-E7201 (2016-11-04)
Spatially and temporally coordinated variations of the cytosolic free calcium concentration ([Ca2+]c) play a crucial role in a variety of tissues. In the developing sensory epithelium of the mammalian cochlea, elevation of extracellular adenosine trisphosphate concentration ([ATP]e) triggers [Ca2+]c oscillations
Philippe Marmottant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(41), 17271-17275 (2009-10-07)
Cell aggregates are a tool for in vitro studies of morphogenesis, cancer invasion, and tissue engineering. They respond to mechanical forces as a complex rather than simple liquid. To change an aggregate's shape, cells have to overcome energy barriers. If
Connexin43 carboxyl-terminal peptides reduce scar progenitor and promote regenerative healing following skin wounding
Ghatnekar GS, et al.
Regenerative Medicine, 4(2), 205-223 (2009)
資料
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
関連コンテンツ
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
組織工学では、損傷した組織を修復または置き換えるために、体内の微小環境を模倣して、足場、生きた細胞、生物学的活性分子から組織を構築します。