Merck
86186
Sigma-Aldrich
スルホローダミンB酸クロリド
suitable for fluorescence, technical
別名:
Lissamine ローダミンBスルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29ClN2O6S2
CAS番号:
分子量:
577.11
Beilstein:
7734927
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
グレード
technical
品質水準
形状
powder
蛍光検出
λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform
λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S(Cl)(=O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C27H29ClN2O6S2/c1-5-29(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(30(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(28,31)32)17-26(23)38(33,34)35/h9-17H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スルホローダミンBは、蛍光色素です。
アプリケーション
スルホローダミンB酸クロリドは、ローダミン標識ポリカチオン(PLL-ROD)の合成に使用されています。また、蛍光タンパク質トレーサーの調製にも使用されています。
蛍光タンパク質標識であり、安定した結合体を形成します。
生物化学的/生理学的作用
スルホローダミンB(SRB)アッセイは、細胞の密度を測定するために有用です。
法的情報
Lissamine is a trademark of PerkinElmer Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86186-1G:
86186-BULK:
86186-VAR:
86186-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anticancer Activities of African Medicinal Spices and Vegetables
Medicinal Spices and Vegetables from Africa, 271-297 (2017)
J Rosenecker et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(14), 7236-7241 (1996-07-09)
We have used a pharmacologic mediator to open intercellular connections in selected vessels to allow liposomes to escape from the blood stream and to extravasate into tissues that have appropriate receptors. We have examined the effects of substance P (SP)
J M Kagan
Journal of dental research, 59, 1750-1756 (1980-11-01)
The histopathologic status of gingival tissue was assessed according to the criteria of Page and Schroeder.(5) Rhodamine-labeled bacteria were used to assess the antigenic specificity of plasma cells in the tissue. Examination of tissue sections revealed that 31.6% of plasma
J W Sanger et al.
The Journal of cell biology, 99(3), 918-928 (1984-09-01)
To determine if a living cell is necessary for the incorporation of actin, alpha-actinin, and tropomyosin into the cytoskeleton, we have exposed cell models to fluorescently labeled contractile proteins. In this in vitro system, lissamine rhodamine-labeled actin bound to attachment
Sulforhodamine B colorimetric assay for cytotoxicity screening
Vichai V and Kirtikara K
Nature Protocols, 1(3), 1112-1112 (2006)