Merck
R7017
Sigma-Aldrich
レザズリン ナトリウム塩
powder, BioReagent
別名:
7-ヒドロキシ-3H-フェノキサジン-3-オン-10-オキシド ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H6NNaO4
CAS番号:
分子量:
251.17
Beilstein:
3794971
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ~80%
pH
3.8-6.5, orange to violet
溶解性
H2O: soluble
λmax
600 nm
SMILES記法
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
InChI Key
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
レサズリンナトリウム塩は、以下の生存能力試験に使用されています:
  • A.フミガーツスの細胞生存能力を測定するため
  • 細胞増殖を評価するため
  • A.フミガーツスの生存能力を微生物天然抽出物の高スループットスクリーニングで測定するため
生細胞の代謝活性と増殖の測定に使用できます。色素の生体内還元性により、酸化型(青)の量が減少し、同時に蛍光中間物質(赤)が増加します。
生物化学的/生理学的作用
レサズリンは青色の非蛍光染料で、当初は牛乳や生体液の細菌および酵母汚染を試験するために使用されていました。また、精子生存率試験や精液品質試験にも有用です。レサズリンは細胞毒性測定に応用可能です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R7017-VAR:
R7017-1G:
R7017-5G:
R7017-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hitting the caspofungin salvage pathway of human-pathogenic fungi with the novel lasso peptide humidimycin (MDN-0010)
Valiante V, et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(9), 5145-5153 (2015)
Sugandha Bhatia et al.
Journal of clinical medicine, 8(6) (2019-06-27)
Dynamic interconversions between transitional epithelial and mesenchymal states underpin the epithelial mesenchymal plasticity (EMP) seen in some carcinoma cell systems. We have delineated epithelial and mesenchymal subpopulations existing within the PMC42-LA breast cancer cell line by their EpCAM expression. These
Expression of TweakR in breast cancer and preclinical activity of enavatuzumab, a humanized anti-TweakR mAb
Chao DT, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 139, 315?325-315?325 (2012)
Investigation of the Alamar Blue (resazurin) fluorescent dye for the assessment of mammalian cell cytotoxicity
O Brien J, et al.
European Journal of Biochemistry, 267(17), 5421-5426 (2000)
Amir Kumar Singh et al.
Nature communications, 9(1), 4515-4515 (2018-10-31)
Dysregulated ROR-γt-mediated IL-17 transcription is central to the pathogenesis of several inflammatory disorders, yet the molecular mechanisms that govern the transcription factor activity of ROR-γt in the regulation of IL-17 are not fully defined. Here we show that SUMO-conjugating enzyme