Merck
199303
Sigma-Aldrich
レザズリン ナトリウム塩
certified by the Biological Stain Commission
別名:
7-ヒドロキシ-3H-フェノキサジン-3-オン-10-オキシド ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,670
5 G
¥22,100
25 G
¥76,200
¥8,670
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,670
5 G
¥22,100
25 G
¥76,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H6NNaO4
CAS番号:
分子量:
251.17
Beilstein:
3794971
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥8,670
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 75%
溶解性
1 M NH4OH: 1 mg/mL
λmax
380 nm (2nd)
598 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
InChI Key
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レサズリンは、ジヒドロキシフェノキサゾンの小さなN-オキシド誘導体です。小さく平面的な発色団を含む非イオン性染料です。酸化還元指示薬であり、還元されると青紫色からピンク色に、そして無色に変化します。pH 3.5~6.5のpH指示薬としても使用され、この範囲でオレンジ色から青紫色に変化します。レサズリンナトリウム塩として市販されており、3H-フェノキサジン-3-オン、7-ヒドロキシ-、10-オキシド、ナトリウム塩とも呼ばれています。還元すると赤色の蛍光ヒドロキシフェノキサゾン レゾルフィンを形成し、さらに還元すると無色のヒドロレゾルフィンを形成します。[1]
アプリケーション
レサズリンは主に生物学的酸化還元指示薬として使用されます。色素の生物還元により、酸化型(青色)の量が減少し、同時に蛍光中間体(赤色)が増加します。使用例としては以下があります:
  • 生細胞の代謝活動と増殖の測定
  • 牛乳中の細菌の減少の検出
  • 生存率アッセイにおいて、生菌を検出するための培地の成分として
  • 羊の精液中の運動精子数の測定
  • 乳酸デヒドロゲナーゼのアッセイ
  • L-グルタミン酸を定量するための分析試薬として[1]
生細胞の代謝活性と増殖の測定に使用できます。色素の生体内還元性により、酸化型(青)の量が減少し、同時に蛍光中間物質(赤)が増加します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
199303-25G:
199303-1G:
199303-BULK:
199303-VAR:
199303-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Conn?s Biological Stains: A Handbook of Dyes, Stains and Fluorochromes for Use in Biology and Medicine (10th ed.)
R. W. Horobin and J. A. Kiernan (Eds.)
Conn?s Biological Stains (2002)
Wen-Hao Guo et al.
Nature communications, 11(1), 4268-4268 (2020-08-28)
Current efforts in the proteolysis targeting chimera (PROTAC) field mostly focus on choosing an appropriate E3 ligase for the target protein, improving the binding affinities towards the target protein and the E3 ligase, and optimizing the PROTAC linker. However, due
Amir Kumar Singh et al.
Nature communications, 9(1), 4515-4515 (2018-10-31)
Dysregulated ROR-γt-mediated IL-17 transcription is central to the pathogenesis of several inflammatory disorders, yet the molecular mechanisms that govern the transcription factor activity of ROR-γt in the regulation of IL-17 are not fully defined. Here we show that SUMO-conjugating enzyme
Morris E Feldman et al.
PLoS biology, 7(2), e38-e38 (2009-02-13)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) regulates cell growth and survival by integrating nutrient and hormonal signals. These signaling functions are distributed between at least two distinct mTOR protein complexes: mTORC1 and mTORC2. mTORC1 is sensitive to the selective inhibitor
Jiqing Zhang et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(7), 1320-1332 (2014-04-04)
This study characterizes the ability of novel oncolytic rhabdoviruses (Maraba MG1) to boost natural killer (NK) cell activity. Our results demonstrate that MG1 activates NK cells via direct infection and maturation of conventional dendritic cells. Using NK depletion and conventional
質問
  1. Can you tell me the precise difference between R7017 and 199303? I am interested in exposing live cells to Resazurin salt. Is one of these two products more appropriate for that purpose?
    1 回答
    1. There is very little difference between these two products, based on physical properties. Each product originated from a different brand with the R7017 originating from the Sigma brand while the 199303 was originally an Aldrich brand. In addition, the R7017 has a dye content of ~80% and is listed as a BioReagent, meaning the tests performed are more relevant to molecular biology or cell culture applications. Product 199303 has 75% dye content and is certified by the Biological Stain Commission. These Certified dyes are tested to ensure the quality of dyes through independent testing to meet appropriate chemical and performance criteria. In most application areas, these two products would be interchangeable.