P8415
ペルオキシダーゼ from horseradish
Type XII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
別名:
ドナー:過酸化水素オキシドレダクターゼ, 西洋ワサビペルオキシダーゼ
サイズを選択してください
¥12,100
出荷可能日2025年4月08日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥12,100
出荷可能日2025年4月08日詳細
おすすめの製品
タイプ
Type XII
品質水準
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
分子量
~44 kDa
溶解性
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
吸光度比
RZ ≥3.0
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI Key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
単位の定義
調製ノート
アナリシスノート
インヒビター
基質
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8415-VAR:
P8415-2KU:
P8415-500UN:
P8415-1KU:
P8415-BULK:
P8415-5KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
プロトコル
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
2,2'-アジノ-ビス(3-エチルベンズチアゾリン-6-スルホン酸)を基質として用いたペルオキシダーゼのアッセイ手順の標準化
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.