で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
25000 units | カートの在庫状況を確認する | ¥73,200 |
¥73,200
カートの在庫状況を確認する
biological source
horseradish
form
lyophilized (salt-free)
specific activity
≥250 units/mg protein (At 25 °C with guaiacol and H2O2 as the substrates.), 250 U/mg
packaging
pkg of 25,000 U
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
6.0-6.5
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
ドナー:過酸化水素オキシドレダクターゼ
ペルオキシダーゼ(POD)(E.C. 1.11.1.7)は、ほとんどの果物と野菜に広く発現します。
Application
ペルオキシダーゼ(POD)は、脱凝集したナメクジ細胞で産生された細胞外H2O2を測定するために、AUR(Amplex UltraRedアッセイ)に使用されています。[1]
電子供与体の酸化(二重結合のエポキシ化など)。ペルオキシダーゼは、そのアミノ基および炭水化物部分を介して他のたんぱく質に結合できます。再構成された溶液は、事前透析なしで接合に直接使用できます。リガンドブロッティングに使用されています。[2]
Biochem/physiol Actions
ペルオキシダーゼ(POD)は、フェノールおよび芳香族アミン、ヒドロキノン、ヒドロキノイドアミン、主にベンジジン誘導体など、多くの有機化合物の脱水素に関与します。
Preparation Note
活性剤:アンモニア、ピリジン、イミダゾール、すべてpH >7;洗剤。
標準溶液:PBS(リン酸緩衝生理食塩水)または水(開始濃度20 mg/ml)
標準溶液:PBS(リン酸緩衝生理食塩水)または水(開始濃度20 mg/ml)
溶液(水中10 mg/ml):透明、赤茶色;pH値:6.0~7.0
Analysis Note
汚染物質:それぞれ<0.001% ATPaseおよび酸性ホスファターゼ、<0.7%カタラーゼ
純度番号:約3.0(A403/A275)
純度番号:約3.0(A403/A275)
Other Notes
生命科学研究専用。診断手順には使用しません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source horseradish | biological source horseradish | biological source horseradish | biological source - |
| specific activity ≥250 units/mg protein (At 25 °C with guaiacol and H2O2 as the substrates.), 250 U/mg | specific activity 800 units/mg protein (at 25 °C with ABTS and H2O2 as substrate (pH 5.0).) | specific activity ~225 U/mg lyophilizate, 25 °C (Guaiacol, H2O2) | specific activity ≥250 units/mg solid (using pyrogallol) |
| form lyophilized (salt-free) | form lyophilized | form lyophilized (salt-free) | form powder, stabilized |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) | storage temp. 2-8°C |
| optimum pH 6.0-6.5 | optimum pH 6.0-6.5 | optimum pH 6.0-6.5 | optimum pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ペルオキシダーゼ(POD)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable