スキップする
A3537
5-アミノサリチル酸
powder, ≥99%
別名:
5-AS, 5-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸, メサラミン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥62,100
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥187,000
この商品について
化学式:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
153.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
201-919-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2090421
¥62,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
5-アミノサリチル酸, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
off-white to gray
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, yellow to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
5-アミノサリチル酸は、ELISA法における使用に適したペルオキシダ-ゼ基質です。分光光度計によって450 nmでの吸光度の測定が可能な茶色の可溶性最終生成物を生じます。3 Nの水酸化ナトリウムで反応を停止させ、550 nmで測定することもできます。
5-アミノサリチル酸(5-ASA)は、以下の用途に使用されています:
  • in vitro消化および発酵中の放出を定量し、in vitroでの結合型イヌリンと天然型イヌリンの発酵特性を比較する目的で、5-ホルミル-アミノサリチル酸-イヌリンを合成するため
  • E-カドヘリンの糖化および膜ターンオーバーに対する作用を検討するための細胞接着アッセイに[1]
  • 高コレステロール食-腸管炎症(HCD-GI)プラットフォームの有効性を検討するために、好中球炎症指数(NII)表現型に対するその作用を評価するため[2]
Biochem/physiol Actions
5-アミノサリチル酸(5-ASA)は、潰瘍性大腸炎(UC)などの炎症性腸疾患の治療に用いられる第一選択薬です。[3][4]維持療法および寛解導入における効率が高い薬剤です。[5]5-ASAは、スルファサラジンの有効成分であり、炭水化物ポリマーでありイヌリンも含みます。[3]抗酸化活性を有し、組織損傷を軽減します。5-ASAは、T細胞活性化と増殖の防止に有効です。[5]シクロオキシゲナーゼ経路とリポキシゲナーゼ経路を負に調節し、プロスタグランジンとロイコトリエンの生成を低下させます。[5]5-ASAは、E-カドヘリンの膜発現を刺激し、細胞間接着を強化します。[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A798091392705Y0000297
assay
≥99%
assay
95%
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder with small lumps
form
-
form
-
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, yellow to brown
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-アミノサリチル酸
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)