グレード
reagent grade
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
mp
105-110 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL
SMILES記法
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI Key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A4382-50G:
A4382-25G:
A4382-BULK:
A4382-VAR:
A4382-100G:
A4382-10G:
A4382-RSAMPLE:
A4382-250G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)