Merck
D9143
Sigma-Aldrich
o-ジアニシジン
peroxidase substrate, chromogenic, powder
別名:
3,3′-ジメトキシベンジジン, ファストブルーB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,200
25 G
¥50,600
¥14,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,200
25 G
¥50,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N2O2
CAS番号:
分子量:
244.29
Beilstein:
1879884
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
¥14,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
製品名
o-ジアニシジン, peroxidase substrate
フォーム
powder
溶解性
H2O: slightly soluble
aqueous acid: soluble
SMILES記法
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI Key
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
o-ジアニシジンは好中球ミエロペルオキシダーゼ活性(MPO)測定に用いられています[1][2][3]。また、赤血球の染色にも用いられています。[4]
乾燥血液スメアの中性ベンジジン染色の構成要素として[5]
注意
暗所で保存してください。
警告
発がん性を有する可能性があります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
402.8 °F - closed cup
引火点(℃)
206 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D9143-BULK:
D9143-VAR:
D9143-25G:4548173222721
D9143-5G:4548173222738
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
FIP200 is required for the cell-autonomous maintenance of fetal hematopoietic stem cells
Liu Fei, et al.
Blood, 116(23), 4806-4814 (2010)
Trim33/Tif1-gamma is essential for macrophage and neutrophil mobilisation to developmental or inflammatory cues
Demy DL, et al.
Journal of Cell Science, jcs-203471 (2017)
Amnion epithelial cells promote lung repair via lipoxin A4
Tan JL, et al.
Stem Cells Translational Medicine, 6(4), 1085-1095 (2017)
RNAi-mediated silencing of TNF-alphas converting enzyme to down-regulate soluble TNF-alpha production for treatment of acute and chronic colitis
Song Y, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 239, 231-241 (2016)
D M Lehmann et al.
Access microbiology, 1(10), e000065-e000065 (2020-09-26)
Honey is a natural product with many beneficial properties including antimicrobial action. Production of hydrogen peroxide (H2O2) in diluted honey is central to this action. Here, we describe an optimized method for measuring levels of H2O2 in honey. This method
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.