スキップする
A4685
ルミノール ナトリウム塩
luminescent, ≥98% (titration), powder and chunks
別名:
3-アミノフタルヒドラジド, 5-アミノ-2,3-ジヒドロ-1,4-フタラジンジオン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥19,000
5 g
在庫from市川市大町368
¥71,200
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥266,000
この商品について
化学式:
C8H6N3O2Na
CAS番号:
分子量:
199.14
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
¥19,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ルミノール ナトリウム塩,
assay
≥98% (titration)
Quality Segment
form
powder and chunks
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
SMILES string
O=C1NN([Na])C(C2=CC=CC(N)=C21)=O
InChI
1S/C8H7N3O2.Na/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12;/h1-3H,(H4,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RVJVDCVIJCBUTH-UHFFFAOYSA-M
Application
ルミノールナトリウム塩は、次のように使用されています:
  • 全血サンプル中のペルオキシダーゼ活性を検出するための生物発光アッセイにおけるMEBSSバッファーの成分として[1]
  • 免疫沈降法による全細胞溶解液中におけるタンパク質相互作用の研究のため[2]
  • CD45+ 細胞とCD45− 細胞におけるin vitro での活性酸素種(ROS)定量化
Biochem/physiol Actions
ルミノールは、レドックス感受性化学発光化合物です。[3]酸素原子を持つルミノールの塩基性水溶液がフェリシアン化カリウムなどの酸化剤と接触すると青色発光します。安定性が高く、分析化学、冶金、生化学、法医学などさまざまな分野で反応種の検出ために使用できます。[3]ルミノールは、慢性肉芽腫性疾患やミエロペルオキシダーゼ欠損症などの酸化的代謝異常においてex vivo での好中球の異常を検出できる可能性があります。[3]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8511123072A8264
assay
≥98% (titration)
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder and chunks
form
powder or chunks
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ルミノール ナトリウム塩
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)