Merck
I5907
Sigma-Aldrich
無機ピロホスファターゼ 大腸菌由来
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥90%, ≥800 units/mg protein
別名:
ピロリン酸ホスホヒドロラーゼ, 無機ピロホスファターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥90%
形状
lyophilized powder
比活性
≥800 units/mg protein
分子量
hexamer subunit mol wt 20 kDa
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
E coli由来のピロホスファターゼ(E-PPase)は、最適pHが広く、1サブユニットあたり4つの二価陽イオンを含みます。これは175アミノ酸で構成されており、活性部位のキャビティ内に追加のアスパラギン酸残基があります。構造的にE-PPaseはホモ六量体であり、6つの同一の20 kDaサブユニットからなります。マグネシウムはE-PPaseの補因子です。
アプリケーション
Escherichia coli由来の無機ピロホスファターゼは、転写バッファーの成分として使用されています。
大腸菌(Escherichia coli)由来の無機ピロホスファターゼは、ユビキチンとユビキチン様タンパク質の接合アッセイに使用されています。ルイスxとシアリル・ルイスx抗原を合成するためのワンポット3酵素系に使用されています。
無機ピロホスファタ-ゼ(PPア-ゼ)は普遍的な酵素で、PPi+H2O→ 2Piという反応を触媒します。
タンパク質、RNA、DNAの合成に重要な役割を担います。
生物化学的/生理学的作用
E coli由来のピロホスファターゼ(E-PPase)は、酵母および細菌に必須の酵素です。活性部位のアミノ酸残基は、マグネシウムとの結合に極めて重要です。
その他情報
ホモ六量体タンパク質で、1サブユニットは175アミノ酸残基です。その活性はMg2+に依存します。比較的熱に安定なタンパク質です。
単位の定義
1ユニットは、pH 9、25°Cで、1分間に1.0 μmolの無機オルトリン酸を遊離させる酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥粉末(Tris緩衝塩, プロテア-ゼインヒビタ-含有)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I5907-BULK:
I5907-VAR:
I5907-1MG:
I5907-1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Christopher E Berndsen et al.
Analytical biochemistry, 418(1), 102-110 (2011-07-21)
Ubiquitination is a widely studied regulatory modification involved in protein degradation, DNA damage repair, and the immune response. Ubiquitin is conjugated to a substrate lysine in an enzymatic cascade involving an E1 ubiquitin-activating enzyme, an E2 ubiquitin-conjugating enzyme, and an
Ngoc Truongvan et al.
Nature communications, 13(1), 4789-4789 (2022-08-16)
The covalent modification of target proteins with ubiquitin or ubiquitin-like modifiers is initiated by E1 activating enzymes, which typically transfer a single modifier onto cognate conjugating enzymes. UBA6 is an unusual E1 since it activates two highly distinct modifiers, ubiquitin
The structure of E. coli soluble inorganic pyrophosphatase at 2.7
Kankare J, et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 7(7), 823-830 (1994)
Structure and function analysis of Escherichia coli inorganic pyrophosphatase: is a hydroxide ion the key to catalysis?
Salminen, T, et al.
Biochemistry, 34(3), 782-791 (1995)
Directed evolution of glycopeptides using mRNA display
Horiya S, et al.
Methods in Enzymology, 597, 83-141 (2017)