Merck
N2415
Sigma-Aldrich
ヌクレオシドホスホリラーゼ 細菌
recombinant, expressed in E. coli, ≥10 units/mg protein
別名:
PNP, プリンヌクレオシド: オルトリン酸 リボシルトランスフェラーゼ, プリンヌクレオシドホスホリラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 UNITS
¥23,800
250 UNITS
¥53,800
1000 UNITS
¥172,000
¥23,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 UNITS
¥23,800
250 UNITS
¥53,800
1000 UNITS
¥172,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥23,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥80% protein basis (biuret)
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥10 units/mg protein
シーケンス注釈
MATPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNRIRFKDHDFAAIADFDMVRNAVDAAKALGIDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESVLLGDKE
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]2(c3ncncc3nc2)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
InChI Key
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
遺伝子情報
Escherichia coli ... deoD(945654)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヌクレオシドホスホリラーゼは、タンパク質脱リン酸化を測定するための結合酵素システムで使用されます。
Bacterial nucleoside phosphorylase has been used in a study that identified and characterized two adenosine phosphorylase activities in Mycobacterium smegmatis. Bacterial nucleoside phosphorylase has also been used in a study to investigate the inhibitionof pyrimidine and purine nucleoside phosphorylases by a 3,5-dichlorobenzoyl-substituted 2-deoxy-D-ribose-1-phosphate derivative.
Nucleoside Phosphorylase bacterial has been used in reaction buffer and buffer-exchanged to remove residual phosphate.[1][2]
生物化学的/生理学的作用
次の反応を触媒します:プリンヌクレオシド+リン酸塩=プリン+α-D-リボース1-リン酸
Nucleoside Phosphorylase/purine nucleoside phosphorylase (PNP), an enzyme participates in the purine salvage pathway.[3] It also helps in the reversible cleavage of inosine to hypoxanthine and guanosine to guanine. PNP deficiency results in neurologic manifestations.[4]
単位の定義
One unit will cause the phosphorolysis of 1.0 micromole of inosine to hypoxanthine andribose-1-phosphate per min at pH 7.4 at 25 deg C.
調製ノート
無塩かつ動物由来成分フリーの酵素製剤です。この酵素は、10mM KPO4(pH 7.4)溶液に溶解して下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I-3623:
N2415-VAR:
N2415-100UN:
N2415-100UN-PW:
N2415-250UN:
N2415-250UN-PW:
N2415-1KU:
N2415-1KU-PW:
N2415-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Primary T-cell immunodeficiencies
Clinical Immunology (Orlando, Fla.), 54(7), 489-508 (2019)
Conformational stability and catalytic activity of PTEN variants linked to cancers and autism spectrum disorders
Johnston S B and Raines R T
Biochemistry, 54(7), 1576-1582 (2015)
Patricia Calero et al.
Nature communications, 11(1), 5045-5045 (2020-10-09)
Fluorine is a key element in the synthesis of molecules broadly used in medicine, agriculture and materials. Addition of fluorine to organic structures represents a unique strategy for tuning molecular properties, yet this atom is rarely found in Nature and
Disorders of purines and pyrimidines
Handbook of Clinical Neurology, 827-838 (2014)
Irina V Varizhuk et al.
Current protocols, 2(1), e347-e347 (2022-01-21)
A simple and efficient method for the preparation of α-D-ribose 1-phosphate and 2-deoxy-α-D-ribose 1-phosphate, key intermediates in nucleoside metabolism and important starting compounds for the enzymatic synthesis of various modified nucleosides, has been proposed. It consists in near-irreversible enzymatic phosphorolysis