Merck
M2128
Sigma-Aldrich
チアゾリルブルーテトラゾリウムブロミド
98%, powder
別名:
3-(4,5-ジメチル-2-チアゾリル)-2,5-ジフェニル-2H-テトラゾリウムブロミド, MTT, メチルチアゾリルジフェニル-テトラゾリウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥7,300
250 MG
¥12,100
500 MG
¥21,100
1 G
¥36,000
5 G
¥130,000
10 G
¥232,000
¥7,300
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥7,300
250 MG
¥12,100
500 MG
¥21,100
1 G
¥36,000
5 G
¥130,000
10 G
¥232,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16BrN5S
CAS番号:
分子量:
414.32
Beilstein:
4081397
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥7,300
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
チアゾリルブルーテトラゾリウムブロミド, 98%
アッセイ
98%
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
dark yellow
mp
195 °C (dec.) (lit.)
溶解性
2-methoxyethanol: soluble 20 mg/mL
ethanol: soluble 20 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チアゾリルブルーテトラゾリウムブルー(MTT)を細胞増殖の測定に使用する場合があります。 MTTは黄色の溶液を生じますが、これは生細胞のミトコンドリアデヒドロゲナーゼにより濃青色の水不溶性MTTホルマザンに変換されます。青色の結晶は酸性化イソプロパノールで可溶化され、570 nmで比色的に強度を測定します。
チアゾリルブルーテトラゾリウムブルー(MTT)を細胞増殖の測定に使用する場合があります。 MTTは黄色の溶液を生じますが、これは生細胞のミトコンドリアデヒドロゲナーゼにより濃青色の水不溶性MTTホルマザンに変換されます。青色の結晶は酸性化イソプロパノールで可溶化され、570 nmで比色的に強度を測定します。MTTは、組織化学的試薬/細胞化学的試薬として、また、NADを検出するために使用されています。 組織中のADP結合酵素系は、使用されるシアニド(シアン化物)トラップによりカチオンが結合するため、MTTでは検出することができません。 MTTは急速にホルマザンに還元され、ホルマザンはニッケル、銅、およびコバルトでキレート化されます;コバルトキレートは酸化系で使用されています。
チアゾリルブルーテトラゾリウム臭化物は、以下のアッセイに使用されています:
  • 増殖アッセイ。[1][2]
  • TNF(腫瘍壊死因子)バイオアッセイ。[3]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2128-5G:
M2128-VAR:
M2128-10G:
M2128-500MG:
M2128-250MG:
M2128-100MG:
M2128-BULK:
M2128-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vascular endothelial growth factor receptor-1 mediates migration of human colorectal carcinoma cells by activation of Src family kinases.
Lesslie DP, et al.
British Journal of Cancer, 94(11), 1710-1717 (2006)
Xuguang Zhu et al.
Endocrine-related cancer (2019-07-05)
Anaplastic thyroid cancer (ATC) is an aggressive malignancy with limited treatment options. We explored novel treatment modalities by targeting epigenetic modifications using inhibitors of BET (e.g. BRD4) activity. We evaluated the efficacy in the treatment of ATC of a novel
Elzaan Booysen et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 11(3), 1009-1014 (2018-10-03)
Traditionally, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is treated with vancomycin, administrated intravenously or applied directly onto infected tissue. The effect of direct (as opposed to systemic) vancomycin treatment on bone formation and remodelling is largely unknown. The minimal inhibitory concentration (MIC)
Pyrrolidine dithiocarbamate inhibits NF-kappa B mobilization and TNF production in human monocytes.
Ziegler-Heitbrock HW, et al.
Journal of Immunology, 151(12), 6986-6993 (1993)
Effect of pulse-burst electromagnetic field stimulation on osteoblast cell activities.
Chang WH, et al.
Bioelectromagnetics, 25(6), 457-465 (2004)
プロトコル
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH
質問
1–10/10 質問  
  1. I used 0.05g in 10ml then syringe it and add 40ml. My question is how to calculate the percentage of viable cells? I used DMSO after MTT solution
    1 回答
    1. MTT is typically used for the semi-quantitative colorimetric measurement of cell viability. This analysis is performed in a multi-well format which screens for the viability of any given compound at any given concentration. The percentage of viable cells cannot be determined using this method. After adding a stop reagent, in this case DMSO, the formazan crystals will be dissolved, making manual counting a challenge, at best. When used in a multi-well plate format, cells are incubated, a stop solution is added, and the plate is read spectrophotometrically at 570 nM. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/305/017/m2128pis.pdf
      For additional information, see the link below to the MTT kit protocol for product TOX1, a cytotoxicity kit that utilized MTT:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/177/tox1bul.pdf
      To measure cell viability as a percentage of an entire population, microscopic methods may be of interest. Reagents such as Trypan Blue allow for the clear identification of viable and non-viable cells. To review more information regarding this method, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/cell-quantification
      役に立ちましたか?
  2. What is the recommendation volume of 5 mg/ml of thiazolyl blue tetrazolium blue (in uL) per well to use for MTT assay? 
    1 回答
    1. Instructions for use are not provided for this product. However, there is an in vitro toxicology assay kit MTT based available. The catalog number is TOX1-1KT. In the kit, 15 mg of solid MTT is supplied. This is resuspended with 3 ml of media or a balanced salt solution without phenol red or serum. The link shared below will list the complete procedure
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/177/tox1bul.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What can be used to solubilize MTT formazan (the product of the Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide - MTT reaction)?
    1 回答
    1. Mitochondrial dehydrogenases of viable cells cleave the tetrazolium ring of the MTT, yielding purple MTT formazan crystals. These crystals are not soluble in aqueous solutions; they may be dissolved in acidified isopropanol (0.1 N HCl in anhydrous isopropanol). If this does not lyse the cells, Triton X-100 can be added to the acidified isopropanol. A typical working concentration is 10% Triton X-100 (i.e., 1 volume of 100% Triton X-100 + 9 volumes of acidified isopropanol).
      役に立ちましたか?
  4. How can Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide be used for staining dehydrogenase in tissue sections?
    1 回答
    1. Products M2128 or M5655, Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide can be used for staining dehydrogenase in tissue sections. See the method below. Reagent PreparationMTT (2 mg/ml distilled water) 2.5 ml0.2 M Tris buffer, pH 7.4 2.5 ml0.5 M cobalt chloride 0.5 ml0.05 M magnesium chloride 1.0 mlDistilled water 2.5 mlThe pH of this solution is adjusted to 7.0 if necessary. Aliquot and store at -20°C until required. Sample PreparationCut cytostat sections at 5 to 7 microns. Do not fix. Method:1. Incubate sections in appropriate incubation solution at 37°C for 30-60 minutes.2. Transfer sections to 15% formol saline, 15 minutes.3. Wash in distilled water4. Counterstain in 2% methyl green if required.5. Wash in distilled water.6. Mount in glycerin Jelly. ResultsEnzyme: Black formazan deposits with MTT Source:  Bancroft and Gamble, Theory and Practice of Histological Techniques, Fifth Edition. Churchill Livingstone, London, 2002, page 610.
      役に立ちましたか?
  5. Why is a reference wavelength used for data analysis of Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)?
    1 回答
    1. The reference wavelength (630-690 nm) is used to adjust for the optical variation in the wells of the plate.  It also corrects for dust and fingerprints that can be present.  The assay is read at 570 nm.  The reference wavelength needs to be far enough away from the assay wavelength so as not to affect those values.
      役に立ちましたか?
  6. What can be used to make a solution of Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)?
    1 回答
    1. We test the solubility of MTT in water at a concentration of 5 mg/mL.  For the MTT viability assay, we dissolve Product No. M5655 at a concentration of 5 mg/ml in RPMI-1640 without phenol red. This medium is available as a powder (Product No.R8755) or liquid (Product No. R7509). MTT can be solubilized in any culture media or balanced salt solution that does not contain phenol red as a pH indicator.
      役に立ちましたか?
  7. How can I store solutions of Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)?
    1 回答
    1. Reconstituted MTT solution is stable for at least 6 months when stored frozen (-20 °C). Storage of reconstituted MTT solution at 2-8°C for more than 2 weeks may cause decomposition and yield erroneous results.
      役に立ちましたか?
  8. What type of multi-well plate should be used for the Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) assay?
    1 回答
    1. It is recommended that flat bottom multi-well plates be used for the MTT assay. The use of tissue culture treated plates is only important if necessary for good cell growth.  If cells are grown in larger plates, the supernatant after cell lysis can be transferred to a 96 well plate for reading.
      役に立ちましたか?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  10. Is the MTT assay quantitative?
    1 回答
    1. The MTT asay is a method to assess cell viability.  This assay is a semiquantitative assay. The assay is used to compare the viability changes in treated cells to untreated cells. The absorbance is indicative of the cell number. The higher the absorbance, the greater the number of viable cells present. Most researchers compare the absorbance of the two samples as a ratio (ABS treated cells/ABS untreated cells) to get a fold increase/decrease in cell number.