The long-term solution stability of this product has not been determined. However, product 17779, a sterile 1% solution, has a shelf life of approximately 3 years. Provided that the solution is filter sterilized and stored properly at 2-8°C, a similar shelf life would be expected. Please see the link below to review this product:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/17779
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
色
faintly yellow
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChI Key
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8877-BULK:
T8877-50G:
T8877-100G:
T8877-10G:
T8877-5G:
T8877-25G:
T8877-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Bonjour, après avoir reconstitué la poudre dans de l'eau stérile, combien de temps pouvons-nous conserver la préparation au réfrigérateur ? Merci
1 回答-