安全性情報
L2630
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド from Escherichia coli O111:B4
purified by phenol extraction
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Escherichia coli (O111:B4)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
精製方法
phenol extraction
テクニック
ELISA: suitable
cell based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
不純物
≤3.00% protein (Lowry-TCA)
off-white to faint yellow
溶解性
water: soluble
アプリケーション
cell analysis
clinical research
life science and biopharma
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リポ多糖(LPS)は糖脂質であり、脂肪酸と結合した糖質で構成されます。リポ多糖(LPS)は、グラム陰性菌の細胞壁に特徴的な成分です。典型的なLPS分子は、脂質A(グルコサミンベースのリン脂質)を持ち、比較的短いコアオリゴ糖と末端の多糖(O-抗原)を持っています。LPSは、外膜のインテグリティに寄与し、細胞を胆汁酸塩や親油性抗生物質の作用から保護します。TLR2およびTLR4(トル様受容体)を介して宿主細胞を刺激します。この刺激は、TNFα(腫瘍壊死因子)、IL-1(インターロイキン1)、およびIL-6などのさまざまな炎症誘発性サイトカインの産生を引き起こします。
本製品は、大腸菌セロタイプO111:B4からフェノール抽出されました。元となる株は、個人所有です。このLPSセロタイプは、B細胞の刺激や、ヒト肝細胞におけるNOS(一酸化窒素合成酵素)の誘導に使用されています。
アプリケーション
リポ多糖(LPS)は、グラム陰性菌の細胞壁に特徴的な成分です。LPSとその成分である脂質Aは、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するトール様受容体タンパク質ファミリーの1つである、トール様受容体4(TLR4)による先天的な免疫システムの細胞を刺激します。
大腸菌O111:B4由来のリポ多糖(LPS)は以下に使用されています:
  • マクロファージの刺激のため
  • マウスにおけるLPS前処理のため
  • 急性腎傷害をマウスで誘発するため
  • 骨髄由来間葉系幹細胞(BMSC)誘導エキソソームの抗炎症作用を調べるために、急性呼吸促迫症候群(ARDS)をマウスで誘発するため
  • 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)に感染したマウスで過炎症状態を誘発するため
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)は、外壁の一部としての役割を果たすことにより、抗菌物質などの疎水性分子が外壁を透過できるようにして、グラム陰性菌を本質的に耐性にします。LPSは、宿主系の反応を調節する細菌-宿主相互作用において機能を果たします。
調製ノート
本製品は、水(5 mg/mL)または細胞培養培地(1 mg/mL)に可溶であり、非透明で薄黄色の溶液を与えます。より高濃度(20 mg/mL)の溶液は、生理食塩水に溶解し、ボルテックスおよび70~80oCに加温することで作成できます(透明にはなりません)。リポ多糖は、あらゆる溶媒中でミセルを形成する分子です。濁った溶液が、水やリン酸緩衝食塩水の溶液で得られます。有機溶媒でも、より透明な溶液は与えません。メタノールは、浮遊物のある濁った懸濁液を与え、一方、水は均一な濁った溶液を与えます。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2630-25MG:
L2630-100MG-PW:
L2630-10MG-PW:
L2630-BULK:
L2630-10MG:
L2630-100MG:
L2630-VAR:
L2630-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glycolipid biosurfactants: Biosynthesis and related potential applications in food industry
Ashby R D, et al.
Journal of Separation Science, 307-334 (2023)
Lei Li et al.
Shock (Augusta, Ga.), 51(6), 770-779 (2018-12-19)
Long noncoding RNAs (lncRNAs), once thought to be transcriptional noise, have been recently shown to regulate a variety of biological processes. However, their roles in the inflammatory response are largely unexplored. In this study, we performed high-throughput sequencing to identify
An LRR domain-containing membrane protein gene in rotifer Brachionus plicatilis: Sequence feature, expression pattern, and ligands binding activity
Wang Y, et al.
Developmental and Comparative Immunology, 141 , 104634 -104634 (2023)
Tingting Wang et al.
Journal of gastroenterology, 54(9), 804-818 (2019-05-01)
Ulcerative colitis (UC) is characterized by chronic inflammation in the colon and epigenetic factors underlying the occurrence. Circular RNAs (circRNAs) have been under intensive focus due to the circular construct and gene-regulating functions. However, the changes and roles of circRNAs
Aya Yanagawa et al.
PloS one, 12(11), e0185370-e0185370 (2017-11-10)
Behavioral resistance protects insects from microbial infection. However, signals inducing insect hygiene behavior are still relatively unexplored. Our previous study demonstrated that olfactory signals from microbes enhance insect hygiene behavior, and gustatory signals even induce the behavior. In this paper
資料
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.