Merck
A0170
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG (Fc特異的)−ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗ヒトIgG抗体 ― ヤギから産生される抗ヒトIgG(Fc特異的)-ペルオキシダーゼ抗体, 抗ヒトIgg, 抗ヒトIgg Hrp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
テクニック
direct ELISA: 1:60,000
dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒトIgGは、2本の同じ軽鎖と一対の同一重鎖を含む糖タンパク質抗体です。IgGにはIgG1~IgG4の4つの異なるアイソフォームがあります。IgG遺伝子クラスターをコードしている遺伝子は、ヒト第14番染色体に位置しています。これらの抗体は、アレルギーや病原体感染に対する免疫応答を調節します。また、IgGは補体固定や自己免疫疾患との関与も示唆されています。
ヒトIgGのFc部分に特異的に結合しない免疫グロブリンをはじめ、ヤギ血清タンパク質全てを除去する免疫特異的精製法により、抗ヒトIgG抗血清から抗ヒトIgG抗体を単離します。抗ヒトIgGをペルオキシダーゼに結合させ、精製して非結合物質を除去します。
抗ヒトIgG(Fc特異的)-ペルオキシダーゼの交差反応性はELISA法で確認しています。この結合物は、ヒトIgA、IgG(FabおよびFc断片)、IgM、Bence Jones κ、λ型骨髄腫タンパク質に対して試験した際に、ヒトIgG(Fc断片)に特異性を示します。さらに、この結合物は、マウスまたはラットIgGとの反応性を示さず、マウスまたはラット検体ではバックグラウンドが低下します。
特異性
抗ヒトIgG(Fc特異的)-ペルオキシダーゼの特異性はELISA法で確認しています。この結合物は、ヒトIgA、IgG(FabおよびFc断片)、IgM、Bence Jones κ、λ型骨髄腫タンパク質に対して試験した際に、ヒトIgG(Fc断片)に特異性を示します。抗ヒトIgG-ペルオキシダーゼの交差反応性は、ELISAで確認しています。さらに、抗ヒトIgG-ペルオキシダーゼは、マウスおよびラットIgGと反応性を示さず、マウスやラット試料ではバックグラウンドが低下します。
免疫原
ヒトIgGのFc断片
アプリケーション
ペルオキシダーゼが結合したヤギ抗ヒトIgGは、ELISA(1:60,000)、ドットブロット(1:100,000)、免疫組織化学(1:150)、アフィニティークロマトグラフィーでの使用に適しています。
ペルオキシダーゼ結合ヤギ抗ヒトIgG(Fc′特異的)抗体は、rifinタンパク質で処置したヒト血漿試料中のIgG活性レベルをELISA(1:50,000)で検出する際に使われています
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)(12報)
ウエスタンブロッティング(3報)
生物化学的/生理学的作用
抗体は、アレルギーや病原体感染に対する免疫応答を調節します。また、IgGは補体固定や自己免疫疾患との関与も示唆されています。グリコシル化はIgGの機能にとって重要です。IgGサブクラスには、細菌感染およびウイルス感染に対する潜在的な治療効果があります。免疫グロブリン重鎖の遺伝子転座は、多発性骨髄腫の発症に関連しています。
物理的形状
0.05%MIT含有0.01Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)溶液。
調製ノート
Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)に示された2段階グルタルアルデヒド法により調製しました。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8℃で最大1か月保管します。それ以上保管すると、溶液が使用アリコート中で凍結するおそれがあります。凍結と融解を繰り返すことや、「自動霜取機能付き」冷凍庫で保管することは推奨されません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A0170-1ML:
A0170-BULK:
A0170-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maurice Demanou et al.
BMC research notes, 3, 128-128 (2010-05-07)
Although arboviral infections including Chikungunya virus (CHIKV) are common in sub-Saharan Africa, data on their circulation and prevalence are poorly documented. In 2006, more than 400 cases of dengue-like fever were reported in Kumbo (Northwest Region of Cameroon). The aim
Molecular properties of human IgG subclasses and their implications for designing therapeutic monoclonal antibodies against infectious diseases.
Irani V, et al.
Molecular Immunology, 67(2)), 171-182 (2015)
Mohamed S Abdel-Latif et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 71(2), 179-186 (2004-08-13)
We used a pool of recombinant rifin proteins to pre-adsorb antibodies to rifin in the plasma of semi-immune African (Gabonese) adults and showed that this results in a reduction in the level of IgG antibody reactivity to variant surface antigens
Yvonne Rosenberg et al.
PloS one, 8(3), e58724-e58724 (2013-03-28)
Passive immunotherapy using anti-HIV broadly neutralizing monoclonal antibodies (mAbs) has shown promise as an HIV treatment, reducing mother-to-child-transmission (MTCT) of simian/human immunodeficiency virus (SHIV) in non-human primates and decreasing viral rebound in patients who ceased receiving anti-viral drugs. In addition
Tomofumi Uto et al.
Nature communications, 7, 11273-11273 (2016-04-14)
Dendritic cells (DCs) comprise several subsets that are critically involved in the initiation and regulation of immunity. Clec4A4/DC immunoreceptor 2 (DCIR2) is a C-type lectin receptor (CLR) exclusively expressed on CD8α(-) conventional DCs (cDCs). However, how Clec4A4 controls immune responses
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。
プロトコル
発色剤を用いた明視野解析と蛍光顕微鏡法を用いたFFPEおよび凍結組織を利用した免疫組織染色(IHC)プロトコルのトラブルシューティング:うまくいくコツ
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.