スキップする
F9512
抗ヒトIgG (Fc特異的)−FITC ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti Human IgG Fitc - Anti-Human IgG (Fc specific)-FITC antibody produced in goat, Anti Human Igg Fitc
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
55
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
technique(s)
immunofluorescence: 1:64-1:128 using Hep2 cells
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG抗体サブタイプは、免疫系に最も豊富にある血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血中と細胞外液中に見られ、細菌、真菌およびウイルスに起因する感染症から保護します。母体のIgGは胎盤を介して胎児に移行し、これは感染症に対する新生児の免疫防御に重要です。
抗ヒトIgG(Fc特異的)FITC抗体は、すべてのヒトIgGサブクラスのFcフラグメントを特異的に認識します。複合体では、ヒトIgG Fabフラグメント、IgA、IgMおよび軽鎖、および正常なマウスまたはラットの血清タンパク質との反応性が見られません。この抗体は、免疫特異的精製による精製後、FITCに結合されます。
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現する血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。IgGは糖タンパク質です。IgGは通常単量体として認められます。IgGは、さらに4つのクラス、すなわち、IgG1、IgG2、IgG3およびIgG4に細分されます。全免疫グロブリンの約70%がIgGで構成されています。本抗体は、免疫グロブリンを含めて事実上すべてのヤギ血清タンパク質を除去する免疫特異的な精製法によりヤギ抗ヒトIgG抗血清から分離され、ヒトIgGのFcフラグメントとは特異的に結合しません。
Immunogen
精製ヒトIgG Fc断片
Application
抗ヒトIgG(Fc特異的)-FITC抗体ヤギ宿主抗体は以下の用途に使用されています。
  • 免疫蛍光
  • 免疫組織染色
  • 表面標識実験
Biochem/physiol Actions
ヒトIgGと結合します。その他のヒトIg分子とは結合しません。
マウスまたはラットサンプルのバックグラウンドを低減します。
免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏反応に関与しています。これは主に免疫防御を支援します。
Physical form
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
Other Notes
マウスやラットのIgGとは交差反応しません。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F0132A9544A1418
technique(s)
immunofluorescence: 1:64-1:128 using Hep2 cells
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
technique(s)
direct ELISA: 1:55,000, dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25, western blot: 1:50,000-1:100,000 using total cell extract of HeLa cells
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
適用法令
F9512-VAR: + F9512-2ML: + F9512-.5ML: + F9512-1ML: + F9512-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)