Merck
I2511
Sigma-Aldrich
IgG ヒト血清由来
reagent grade, ≥95% (HPLC), buffered aqueous solution
別名:
ヒトIgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
unconjugated
グレード
reagent grade
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
buffered aqueous solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IgG抗体サブタイプは、免疫系で最も多くみられる血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血液および細胞外液に含まれており、細菌、真菌、ウイルスによる感染から保護します。胎盤を通じて胎児に移行する母体のIgGは、新生児の感染に対する免疫防御に不可欠です。
ヒトIgGは、正常ヒト血清から沈殿およびゲルろ過により精製されます。
アプリケーション
精製ヒトIgGは以下の用途に使用されています:-
  • フローサイトメトリー用のブロッキング抗体
  • クロマチン免疫沈降アッセイの陰性対照
  • 免疫沈降によりヒト喉頭類表皮癌細胞にIgGを沈着させるため
  • 酵素結合免疫吸着アッセイの標準物質
生物化学的/生理学的作用
イムノグロブリン G(IgG)は、ファゴサイトーシスなどの免疫応答を調節し、自己免疫疾患の発症にも関与しています。IgG1は、マウスにおいて補体結合を制御します。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
I2511-BULK:
I2511-VAR:
I2511-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In-Kyu Yoon et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 72(6), 714-718 (2005-06-21)
Volunteers vaccinated with a candidate malaria vaccine containing merozoite surface protein 1(42) (MSP-1(42)) exhibit antibodies to MSP-1(42) that are measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The purpose of this study was to make a human reference standard for MSP-1(42) antibody
Kah Teong Soh et al.
Current protocols in cytometry, 75, 7-7 (2016-01-09)
Nucleic acid content can be quantified by flow cytometry through the use of intercalating compounds; however, measuring the presence of specific sequences has hitherto been difficult to achieve by this methodology. The primary obstacle to detecting discrete nucleic acid sequences
Kentaro Matsuda et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 116(6), 1357-1363 (2005-12-13)
Mouse monoclonal IgE antibodies can promote the survival of mouse bone marrow-derived cultured mast cells and induce the cells to secrete mediators in the absence of known specific antigen. To determine whether human IgE, in the absence of known specific
Sandra S Wright et al.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 66(5), 767-772 (2017-12-08)
Elevated granulocyte-macrophage colony-stimulating factor auto-antibodies (GM-CSF Ab) are associated with increased intestinal permeability and stricturing behavior in Crohn disease (CD). We tested for familial association of serum GM-CSF Ab level in CD and ulcerative colitis (UC) families. Serum GM-CSF Ab
Rebeca M Torrente-Rodríguez et al.
PloS one, 12(4), e0175056-e0175056 (2017-04-05)
The first electrochemical immunosensor for the determination of fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) biomarker is reported in this work. The biosensor involves a sandwich configuration with covalent immobilization of a specific capture antibody onto activated carboxylic-modified magnetic microcarriers (HOOC-MBs)