Merck
I6260
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ヒトIgG (Fc特異的) マウス宿主抗体
clone GG-7, ascites fluid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.2 ML
¥45,900
0.5 ML
¥92,000
¥45,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.2 ML
¥45,900
0.5 ML
¥92,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥45,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
GG-7, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
テクニック
indirect ELISA: 1:40,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
ヒトIgGは、2本の同じ軽鎖と一対の同一重鎖を含む糖タンパク質抗体です。 IgGにはIgG1~IgG4の4つの異なるアイソフォームがあります。これらの抗体は、アレルギーや病原体感染に対する免疫応答を調節します。また、IgGは補体固定や自己免疫疾患との関与も示唆されています。モノクローナル抗ヒトIgG(Fc特異的)抗体は、ヒトIgGのFc部分は検出しますが、Fab部分は検出しません。さらに、この抗体はIgA、IgM、および免疫グロブリン軽鎖とは反応しません。
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーに属し、広く発現する血清抗体です。免疫グロブリンは、ジスルフィド結合により連結された2本の重鎖および2本の軽鎖を有します。これは糖タンパク質であり、主に免疫防御を支援します。IgGは通常単量体として認められます。全免疫グロブリンの約70%がIgGで構成されています。免疫グロブリンG(IgG)は、II型およびIII型の過敏症に関与しています。
特異性
モノクローナル抗ヒトIgG(Fc特異的)抗体は、酵素結合免疫吸着検定法(ELISA)によって決定されるように、ヒト免疫グロブリン(IgG)のフラグメントを認識します。
免疫原
精製ヒトIgGミエローマタンパク質は、ポリアミノスチレン(PAS)マイクロビーズと共有的に結合します。
アプリケーション
モノクローナル抗ヒトIgG(Fc特異的)抗体は、以下の目的で使用されています。
  • 細胞サイズ、細胞周期および特異的組み替えタンパク質生成間の関係性の研究
  • 標識しないホモジニアスアッセイでの、粘膜アドレッシン細胞接着分子(MadCAM)へのa4b7インテグリン介在細胞接着の阻害因子の特定
  • 酵素結合免疫吸着アッセイで
モノクローナル抗ヒトIgG(Fc特異的)抗体は、間接的ELISA(1:5,000)での使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
IgG(免疫グロブリンG)抗体は、細菌、真菌、ウイルスの感染に対する保護効果を発揮します。抗体のFc(フラグメント結晶化尾部)領域は、補体活性化に関与しており、その中でマクロファージ上のFc受容体に結合して免疫応答を引き出します。Fc領域は、リウマチ因子(Fcに対する自己抗体)の付着とプロテインA結合の部位としても機能します。特定のリンパ球集団も「Fc受容体」を持っています。これらの機能は、ヒトIgGのFcフラグメントに特異的な免疫試薬の重要性を示しています。
物理的形状
本製品は、防腐剤として0.1%のアジ化ナトリウムを含む腹水液として提供されます。
保管および安定性
継続して使用する場合、0~5℃で保存してください。長期保存する場合は、溶液を作業用の一定分量に分けて凍結することができます。凍結および融解の繰り返しは推奨されません。「霜取り不要」冷凍庫の使用は推奨されません。長期の保存でわずかな濁りが生じた場合、使用前に遠心分離し、溶液をクリアにしてください。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
I6260-BULK:
I6260-VAR:
I6260-.5ML:
I6260-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Relationship between cell size, cell cycle and specific recombinant protein productivity
Lloyd D R, et al.
Cytotechnology, 34(1-2), 59-70 (2000)
A label-free approach to identify inhibitors of alpha4-beta7-mediated cell adhesion to MadCAM
Bova M P, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 16(5), 536-544 (2011)
Role of antibodies in cancer targeting
Attarwala Husain
Journal of natural science, biology, and medicine, 1(1), 53-53 (2010)
Youmin Su et al.
International journal of molecular sciences, 24(22) (2023-11-25)
The interaction between integrin α4β7 and mucosal vascular addressin cell-adhesion molecule-1 (MAdCAM-1) facilitates the adhesion of circulating lymphocytes to the surface of high endothelial venules in inflammatory bowel diseases (IBDs). Lymphocyte adhesion is a multistep cascade involving the tethering, rolling
DEVELOPING AN ALTERNATE HOST FOR PRODUCTION OF BIOSIMILAR ANTI-EGFR MONOCLONAL ANTIBODY
Motiwala H M, et al.
International Journal of Pharmacy and Biological Sciences, 16(5), 536-544 (2012)