Merck
I3391
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG(Fc特異的)、F(ab')2 断片 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
ヤギ抗ヒト IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥82,900
¥82,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥82,900
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥82,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
2.0 mg/mL protein
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
IgGは、B細胞から分泌されるヒト血清中に最も多く含まれる抗体です。IgGは4つのポリペプチド鎖からなり、2つの同一の50 kDa γ重鎖(H)と2つの同一の25 kDa κまたはλ軽鎖(L)で構成されています。これらの鎖は鎖間ジスルフィド結合で接続されています。IgGには、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4の4種のアイソタイプがあります。
IgG抗体は、ファゴサイトーシス、補体活性化、胎盤輸送、および細胞表面受容体結合などの体液性免疫応答において重要な役割を果たします。抗ヒトIgG(Fc特異的)、F(ab′)2 フラグメント後退は、可溶性ICAM-1-Fcの抗体結合アッセイにおける捕捉抗体として使用できます。ヤギ抗ヒトIgG(Fc特異的)F(ab′)2 抗体は、ヒトIgGと特異的に反応しますが、その他の免疫グロブリンとは反応しません。
免疫原
精製ヒトIgG
アプリケーション
ヤギで生成された抗ヒトIgG(Fc特異的)、F(ab′)2フラグメント抗体は、可溶性細胞間接着分子-1(ICAM-1)-Fcの抗体結合アッセイの研究に用いられています。
抗ヒトIgG(Fc特異的)、F(ab′)2フラグメント抗体は、ELISAによるヒトIgG-Fcタンパク質の測定に用いられています[1]
生物化学的/生理学的作用
IgGは、補体系の古典的経路を刺激します。ウイルス粒子および毒素を中和します。IgGは、抗体依存性細胞細胞傷害(ADCC)において重大な役割を果たします。IgGは、アレルギーに関連している可能性があります。IgGの血清半減期は最長です。
その他情報
抗体はマウスおよびラットIgGで吸収済みです。
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 0.05%アジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
バックグラウンド低減のため、マウスまたはラットサンプルで吸収済みです。
Fc受容体の存在によるバックグラウンド染色を回避する場合に有効です。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
I3391-1ML:
I3391-VAR:
I3391-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leander Blaas et al.
BMC biotechnology, 9, 3-3 (2009-01-16)
The development of appropriate expression vectors for large scale protein production constitutes a critical step in recombinant protein production. The use of conventional expression vectors to obtain cell lines is a cumbersome procedure. Often, stable cell lines produce low protein
Yusuke Higuchi et al.
Nature communications, 12(1), 3802-3802 (2021-06-23)
SARS-CoV-2 has mutated during the global pandemic leading to viral adaptation to medications and vaccinations. Here we describe an engineered human virus receptor, ACE2, by mutagenesis and screening for binding to the receptor binding domain (RBD). Three cycles of random
Gang Song et al.
The Journal of biological chemistry, 281(8), 5042-5049 (2005-12-16)
The interaction between integrin lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) and its ligand intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) is critical in immunological and inflammatory reactions but, like other adhesive interactions, is of low affinity. Here, multiple rational design methods were used to engineer
Rational design of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) variants for antagonizing integrin lymphocyte function-associated antigen-1-dependent adhesion
Song G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(8), 5042-5049 (2006)
Andreas Loos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(41), 12675-12680 (2015-09-30)
Broadly neutralizing anti-HIV-1 monoclonal antibodies, such as PG9, and its derivative RSH hold great promise in AIDS therapy and prevention. An important feature related to the exceptional efficacy of PG9 and RSH is the presence of sulfated tyrosine residues in