Merck
AP113
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ヒトIgG抗体 Fc
2 mg/mL, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
2 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
ヒト全血を抗原として、最低濃度10 mg/mLでIEPシステムで測定したとき、単一のバンドを示します。免疫電気泳動によると、この抗体はヒトIgGの重鎖と反応しますが、ほとんどのヒト免疫グロブリンの軽鎖とは反応しません。ヒトIgM、IgAまたはその他の免疫グロブリン以外の血清タンパク質に対する抗体は検出されませんでしたが、他の動物種由来の免疫グロブリンとの交差反応性が認められる可能性があります。
免疫原
ヒトIgG Fc
アプリケーション
このヤギ抗ヒトIgG抗体 Fcは、ELISA、IP、WBにおける使用について検証済みであり、ヒトIgGを検出できます。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
フラグメント特異的二次抗体
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン。0.25M塩化ナトリウムと0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02Mリン酸緩衝液に溶解。
保管および安定性
2~8℃で最長6ヵ月間保存できます。冷凍しないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AP113:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ren-You Pan et al.
Nature communications, 10(1), 3569-3569 (2019-08-10)
Drug hypersensitivity such as severe cutaneous adverse reactions (SCAR), including Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN), could be life-threatening. Here, we enroll SCAR patients to investigate the T cell receptor (TCR) repertoire by next-generation sequencing. A public αβTCR
Katherine L Williams et al.
Nature medicine, 30(1), 117-129 (2024-01-04)
Over 75% of malaria-attributable deaths occur in children under the age of 5 years. However, the first malaria vaccine recommended by the World Health Organization (WHO) for pediatric use, RTS,S/AS01 (Mosquirix), has modest efficacy. Complementary strategies, including monoclonal antibodies, will be
Tyrosine replacement of PSGL-1 reduces association kinetics with P- and L-selectin on the cell membrane.
Xiao, B; Tong, C; Jia, X; Guo, R; Lu, S; Zhang, Y; McEver, RP; Zhu, C; Long, M
Biophysical Journal null
Xia Zheng et al.
International journal of oncology, 63(2) (2023-07-14)
Despite advances in diagnosis and treatment, gastric cancer (GC) remains a refractory disease, which limits overall survival. Therefore, it is key to identify novel targets to develop more effective and precise treatment. Circular RNAs (circRNAs) serve essential roles in the
Elena Maria Boggio et al.
Molecular neurobiology, 56(9), 5987-5997 (2019-02-02)
Perineuronal nets (PNNs) are condensed structures in the extracellular matrix that mainly surround GABA-ergic parvalbumin-positive interneurons in the adult brain. Previous studies revealed a parallel between PNN formation and the closure of the critical period. Moreover, ocular dominance plasticity is