Merck
M7504
Sigma-Aldrich
マンナン from Saccharomyces cerevisiae
prepared by alkaline extraction
別名:
D-Mannan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
bakers yeast (whole cell)
形状
powder
光学活性
[α]/D 73 to 89 °, c = 1% (w/v) in water
不純物
<1.0% Low molecular weight saccharides (TLC)
beige
溶解性
water: ~50 g/L
微量陽イオン
Na: <2%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
マンナンは、植物、細菌、酵母などの生物に自然に幅広く存在する酵母細胞壁多糖類の主な成分です。高度に分岐した複雑な糖で構成されており、α-1,2とα-1,3がマンノース側鎖に結合したα-1,6骨格を持ちます。
アプリケーション
Saccharomyces cerevisiae (酵母)由来マンナンは、マンナン結合酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)を用いてマンノース結合レクチン(MBL)のレベルを定量化するためのマイクロタイターウェルのコーティングで使用されています。
Saccharomyces cerevisiae 由来マンナンは、ヒト単球および肺胞マクロファージによる Mycobacterium avium 複合体の非オプソニン型取り込みを評価する研究に使用されています。 Croccus sativumの球根由来の新規レクチンの研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
マンナンは、抗増殖性、抗酸化性、免疫調節性といった複数の生物学的特性を発揮します。硬化剤成分や乳濁液安定化剤として使用されます。またマンナンは、病原体付着の阻害、細菌増殖の制御、免疫応答の強化にも関与しています。
調製ノート
Haworth の方法により調製。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7504-5G:
M7504-100MG:
M7504-250MG:
M7504-VAR:
M7504-BULK:
M7504-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Oda et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 16(10), 978-981 (1993-10-01)
Four isolectins were isolated from bulbs of Croccus sativum (saffron), using affinity chromatography on mannan-Sepharose 4B, gel filtration and ion-exchange column chromatography in the presence of 8 M urea. The relative molecular masses of these lectins were determined by gel
Michael L Patnode et al.
Cell, 179(1), 59-73 (2019-09-21)
Development of microbiota-directed foods (MDFs) that selectively increase the abundance of beneficial human gut microbes, and their expressed functions, requires knowledge of both the bioactive components of MDFs and the mechanisms underlying microbe-microbe interactions. Here, gnotobiotic mice were colonized with
Polysaccharides. Part XXIV. Yeast mannan.
Haworth, W.N., et al.
Journal of the Chemical Society, 784-791 (1937)
J A Roecklein et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 119(6), 772-781 (1992-06-11)
The uptake of Mycobacterium avium complex (MAC) microorganisms by human peripheral blood monocytes (PBMs) and alveolar macrophages (AMs) is not well understood. We have previously shown, under opsonic conditions, that humoral factors are important in mediating the uptake of MAC
Geelsu Hwang et al.
PLoS pathogens, 13(6), e1006407-e1006407 (2017-06-16)
Candida albicans is frequently detected with heavy infection by Streptococcus mutans in plaque-biofilms from children with early-childhood caries (ECC). This cross-kingdom biofilm contains an extensive matrix of extracellular α-glucans that is produced by an exoenzyme (GtfB) secreted by S. mutans.