クローン
GG-7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating.
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
アプリケーション
- ELISA
- Imprint Immunofixation (IIF)
- Immunofluorometric Assay (IFMA)
- Hemagglutination (HA)
- Hemagglutination Inhibition (HAI)
- Particle Counting Immunoassay (PACIA)
- detection of cytoplasmic IgG
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200682-BULK:
SAB4200682-100UL:
SAB4200682-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)