Merck
D9156
Sigma-Aldrich
デオキシリボ核酸, 一本鎖 サケ精巣由来
For hybridization
別名:
single-stranded template DNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106310
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.52
由来生物
fish testis (salmon)
品質水準
グレード
for molecular biology
アッセイ
9-11 mg/mL (DNA concentration)
フォーム
solution
濃度
10 mg/mL in H2O
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サケの精巣から単離した一本鎖鋳型DNAの高品質調製済み溶液です。 溶液は、9~12 mg/mlの濃度で提供されます。
アプリケーション
サケの精巣由来の一本鎖デオキシリボ核酸は、サザンハイブリダイゼーションの遮断薬としての使用に適しています。骨髄生検試料およびヒト血中単球亜集団のin situハイブリダイゼーション組織化学に使用されました。
核酸ハイブリダイゼ-ションにおけるシグナル-ノイズ比は多くの要素の影響を受けます。例えば溶媒(ホルムアミド)の存在、ハイブリダイゼ-ション温度、ハイブリダイゼ-ションの長さ、ハイブリダイゼ-ション溶液量、撹拌の程度や方法、阻害剤の使用、プロ-ブの濃度や比活性、核酸の再結合率を高める分子薬の使用、メンブレン洗浄のストリンジェンシ-などがあげられます。
プロ-ブと基質との非特異的ハイブリダイゼ-ションの抑制には、ブロッキング試薬が必要です。通常はブロッキング剤、洗浄剤、断片化した変性DNAを併用します。Sigmaは、ノ-ザン・サザンブロット法および他の核酸ハイブリダイゼ-ションのブロッキング剤として、複数種の超音波処理した変性DNAを提供しています。
調製ノート
このDNAは、エタノ-ル沈降、超音波処理した一本鎖断片で、587塩基および 831塩基のマ-カ-断片と共に移動します。
その他情報
溶液中のDNAは室温に放置すると再アニールするので、使用する前に溶液を10分間沸騰させた後、氷で少なくとも5分間冷却することが推奨されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9156-1ML:
D9156-VAR:
D9156-BULK:
D9156-5X1ML:
D9156-1ML-KC:
D9156-5ML:
D9156-2X1ML:
D9156PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H W Ziegler-Heitbrock et al.
Blood, 79(2), 503-511 (1992-01-15)
Cytokine expression was analyzed in CD14++ regular monocytes and in the novel subset of CD14+/CD16+ small monocytes. Biologic activity for tumor necrosis factor (TNF), interleukin-1 (IL-1), and IL-6 in the supernatant of elutriator-enriched, cell sorter-purified small monocytes was about 10-fold
J W Said et al.
Blood, 90(11), 4278-4282 (1997-12-31)
We have recently demonstrated the presence of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) in cultured bone marrow (BM) stromal dendritic cells from all patients with myeloma studied. To show that these findings were not an artifact of tissue culture, we performed in
Marion Herbette et al.
PLoS genetics, 17(7), e1009662-e1009662 (2021-07-07)
Segregation Distorter (SD) is a male meiotic drive system in Drosophila melanogaster. Males heterozygous for a selfish SD chromosome rarely transmit the homologous SD+ chromosome. It is well established that distortion results from an interaction between Sd, the primary distorting
Maarten Holkers et al.
Nature methods, 11(10), 1051-1057 (2014-08-26)
Engineered sequence-specific nucleases and donor DNA templates can be customized to edit mammalian genomes via the homologous recombination (HR) pathway. Here we report that the nature of the donor DNA greatly affects the specificity and accuracy of the editing process
Zachary D Smith et al.
Nature, 511(7511), 611-615 (2014-08-01)
In mammals, cytosine methylation is predominantly restricted to CpG dinucleotides and stably distributed across the genome, with local, cell-type-specific regulation directed by DNA binding factors. This comparatively static landscape is in marked contrast with the events of fertilization, during which
資料
Transformation is the process by which exogenous DNA is introduced into a cell, resulting in a heritable change or genetic modification. This was first reported in Streptococcus pneumoniae by Griffith in 1928. Transforming principle of DNA was demonstrated by Avery et al. in 1944.
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
プロトコル
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
酵母は成長が速く、細胞が分散しているため、真核生物の研究に適したモデル生物と考えられています。
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.