Merck
M5755
Sigma-Aldrich
MOPS-EDTA-酢酸ナトリウム(MESA)
powder for RNA electrophoresis buffers
別名:
MESAバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥51,600
¥51,600
単価¥64,500割引20%
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥51,600
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥51,600
単価¥64,500割引20%
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
pH
6.8-7.2(reconstituted per directions)
溶解性
H2O: soluble, faintly yellow
その他の活性
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
保管温度
room temp
詳細
MOPS-EDTA-酢酸ナトリウム(MESA)はノザンブロット法に先立つRNA電気泳動において、ランニングバッファーとして最も広く使用されている緩衝液です。 最高分解能を示す推奨電圧は5 V/cmです。
アプリケーション
ホルムアルデヒド-アガロースゲルおよびRNA電気泳動に関連するランニングバッファーの作製で使用するのに適しています。
構成
1×MESA緩衝液には以下が含まれます:
  • 40 mM MOPS
  • 10 mM 酢酸ナトリウム
  • 1 mM EDTA(pH 8.3)
再構成
ボトルに全含量を入れて、終量が1 Lになるように分子生物学グレードの水で溶解します。 これにより、必要に応じてさらに希釈できる10×MESA保存溶液となります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M5755-1L:
M5755-BULK:
M5755-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Kathryn M Jones et al.
Journal of bacteriology, 184(9), 2491-2499 (2002-04-12)
Two operons have been cloned from Anabaena sp. strain PCC 7120 DNA, each of which encodes the three core subunits of distinct mitochondrial-type cytochrome c oxidases. The two operons are only 72 to 85% similar to one another at the
Xueyu Xiang et al.
Developmental biology, 275(2), 343-355 (2004-10-27)
Recently, we cloned and sequenced the cDNA of allurin, a sperm chemoattractant isolated from the jelly of Xenopus laevis eggs [Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 78 (2001) 11205]. In this report, we demonstrate that allurin mRNA is expressed almost exclusively
Molecular techniques for detection of gene expression in neuroimmunology.
Cowan, E.P., and Dhib-Jalbut, S.S.
Methods in Neuroscience, 24, 41-41 (1995)
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 7-7 (1989)
Electrophoresis in agarose and acrylamide gels.
R C Ogden et al.
Methods in enzymology, 152, 61-87 (1987-01-01)
プロトコル
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.