Merck
D7656
Sigma-Aldrich
デオキシリボ核酸, 一本鎖 サケ精巣由来
For hybridization
別名:
single-stranded template DNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106310
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
9-11 mg/mL
フォーム
solution
濃度
10.0 ± 1.0 mg/mL in H2O
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サケ精巣由来一本鎖デオキシリボ核酸は、サケ精巣から単離された高品質の超音波処理された一本鎖テンプレートDNAのすぐに使用できる溶液です。
アプリケーション
サケ精巣由来一本鎖デオキシリボ核酸は、以下の目的で使用されています:
  • ラット脳、ヒト腎臓切片および腎生検組織のin situハイブリダイゼーション組織化学
  • DNAの検量線の作成
  • サザンおよびノーザンハイブリダイゼーションにおけるプレハイブリダイゼーション溶液
  • cDNAの希釈
  • 蛍光insituハイブリダイゼーション(FISH)
  • ChIP分析
  • 高速液体クロマトグラフィーによりゲノムDNAの分解されたヌクレオシドを分析するための標準物質
  • FISHのハイブリダイゼーション溶液の成分
  • さまざまな細菌種間のDNA-DNAハイブリダイゼーション実験の対照
  • 蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)でのプローブの沈殿
サザンハイブリッド形成法でのブロッキング剤として使用するのに適しています。
核酸ハイブリダイゼ-ションにおけるシグナル-ノイズ比は多くの要素の影響を受けます。例えば溶媒(ホルムアミド)の存在、ハイブリダイゼ-ション温度、ハイブリダイゼ-ションの長さ、ハイブリダイゼ-ション溶液量、撹拌の程度や方法、阻害剤の使用、プロ-ブの濃度や比活性、核酸の再結合率を高める分子薬の使用、メンブレン洗浄のストリンジェンシ-などがあげられます。
プロ-ブと基質との非特異的ハイブリダイゼ-ションの抑制には、ブロッキング試薬が必要です。通常はブロッキング剤、洗浄剤、断片化した変性DNAを併用します。Sigmaは、ノ-ザン・サザンブロット法および他の核酸ハイブリダイゼ-ションのブロッキング剤として、複数種の超音波処理した変性DNAを提供しています。
調製ノート
このDNAは、フェノ-ル-クロロホルム抽出、エタノ-ル沈降、超音波処理した一本鎖断片で、587塩基および 831塩基のマ-カ-断片と共に移動します。
その他情報
溶液中のDNAは室温で放置するとリアニールするため、使用前に溶液を10分間煮沸した後、氷上で少なくとも5分間冷却することを推奨します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D7656-BULK:
D7656-VAR:
D7656PROC:
D7656-5X1ML:
D7656-1ML:
D7656-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rune Thomsen et al.
PloS one, 8(8), e72110-e72110 (2013-08-31)
The intermediate filament network of astrocytes includes Glial fibrillary acidic protein (Gfap) as a major component. Gfap mRNA is alternatively spliced resulting in generation of different protein isoforms where Gfapα is the most predominant isoform. The Gfapδ isoform is expressed
Sydney Tang et al.
The Journal of clinical investigation, 111(4), 515-527 (2003-02-18)
Renal tubulointerstitial injury is characterized by inflammatory cell infiltrate; however, the stimuli for leukocyte recruitment are not fully understood. IL-8 is a potent chemokine produced by proximal tubular epithelial cells (PTECs). Whether nephrotic proteins stimulate tubular IL-8 expression remains unknown.
D Suzuki et al.
Diabetes, 44(10), 1233-1238 (1995-10-01)
Increased mesangial expansion is one of the most characteristic histological changes in diabetic nephropathy (DN). Although the pathogenesis of DN remains unclear, recent studies associate interleukin (IL) 6 with mesangial proliferative glomerulonephritis. To elucidate the expression and localization of IL-6
XY aneuploidy rate in sperm of two ?minor? breeds of cattle (Bos taurus) by using dual color fluorescent in situ hybridization (FISH)
Pauciullo, Alfredo, et al
Theriogenology, 688-695 (2010)
Frequency of aneuploidy in in vitro-matured MII oocytes and corresponding first polar bodies in two dairy cattle (Bos taurus) breeds as determined by dual-color fluorescent in situ hybridization
Nicodemo, D., et al
Theriogenology, 523-529 (2010)
資料
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.