スキップする
D7290
デオキシリボ核酸 ニシン精液由来
single-stranded for hybridization
別名:
DNA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥9,970
5 x 1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥38,600
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
41106310
eCl@ss:
32160414
EC Number:
309-566-6
NACRES:
NA.52
MDL number:
Biological source:
(herring sperm)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
¥9,970
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
(herring sperm)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
サザンハイブリダイゼーションでのブロッキング剤として使用するのに適しています。
Application
ニシン精子由来のデオキシリボ核酸は、サザンハイブリダイゼーションにおけるブロッキング剤としての使用に適しています。これは、BrdU免疫組織化学的検査のためのマウスの脳切片の調製に使用されました。[1]また、これはドットブロット膜のハイブリダイゼーション反応にも使用されました。[2]
プロ-ブと基質との非特異的ハイブリダイゼ-ションの抑制には、ブロッキング試薬が必要です。通常はブロッキング剤、洗浄剤、断片化した変性DNAを併用します。Sigmaは、ノ-ザン・サザンブロット法および他の核酸ハイブリダイゼ-ションのブロッキング剤として、複数種の超音波処理した変性DNAを提供しています。
核酸ハイブリダイゼ-ションにおけるシグナル-ノイズ比は多くの要素の影響を受けます。例えば溶媒(ホルムアミド)の存在、ハイブリダイゼ-ション温度、ハイブリダイゼ-ションの長さ、ハイブリダイゼ-ション溶液量、撹拌の程度や方法、阻害剤の使用、プロ-ブの濃度や比活性、核酸の再結合率を高める分子薬の使用、メンブレン洗浄のストリンジェンシ-などがあげられます。
プロ-ブと基質との非特異的ハイブリダイゼ-ションの抑制には、ブロッキング試薬が必要です。通常はブロッキング剤、洗浄剤、断片化した変性DNAを併用します。Sigmaは、ノ-ザン・サザンブロット法および他の核酸ハイブリダイゼ-ションのブロッキング剤として、複数種の超音波処理した変性DNAを提供しています。
Preparation Note
このDNAは、フェノ-ル-クロロホルム抽出、エタノ-ル沈降、超音波処理した一本鎖断片で、587塩基および 831塩基のマ-カ-断片と共に移動します。
Other Notes
溶液中のDNAは室温で放置するとリアニールするため、使用前に溶液を10分間煮沸した後、氷上で少なくとも5分間冷却することを推奨します。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)