由来生物
fish (sperm)
品質水準
グレード
Molecular Biology
フォーム
solution (ready-to-use)
分子量
40-1,000 kDa
包装
pkg of 500 mg
メーカー/製品名
Roche
濃度
100 μg/mL
色
light yellowopalescent
溶解性
water: miscible
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
DNA(MB-グレード)は、超音波処理済み変性一本鎖DNAフラグメント混合物として提供しています。
DNA(MB-グレード)は非特異的ハイブリダイゼーション反応の防止に使用されます。
アプリケーション
すぐに使える溶液はハイブリダイゼーションミックスに直接追加します。あらゆる種類の膜(サザンブロットやノーザンブロット用など)やin situ DNAハイブリダイゼーションにおける非特異的ハイブリダイゼーションを防ぎます。DNA(MB-グレード)はクロマチン免疫沈降(ChiP)アッセイで使用されてきました。[1]
注記:NaClの添加、超音波またはせん断、および変性は不要です。
注記:NaClの添加、超音波またはせん断、および変性は不要です。
シーケンス
鎖長120~3,000ヌクレオチド
物理的形状
溶液、10 mg/ml、10 mM Tris-HCl、 10 mM NaCl、1 mM EDTA(pH 8.0)中
調製ノート
標準溶液:100μg/ml
この魚精子DNAは、プレハイブリダイゼーション溶液中で100 μg/ml(1 : 100希釈)の濃度で使用しなければなりません。
この魚精子DNAは、プレハイブリダイゼーション溶液中で100 μg/ml(1 : 100希釈)の濃度で使用しなければなりません。
その他情報
生命科学研究用。診断用には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu Sasano et al.
Bio-protocol, 7(10), e2306-e2306 (2017-05-20)
Chromosome engineering is an important technology with applications in basic biology and biotechnology. Chromosome splitting technology called PCS (PCR-mediated Chromosome Splitting) has already been developed as a fundamental chromosome engineering technology in the budding yeast. However, the splitting efficiency of
Ryudo Ohbayashi et al.
Bio-protocol, 8(15), e2958-e2958 (2018-08-05)
Cyanobacteria are prokaryotic organisms that carry out oxygenic photosynthesis. The fresh water cyanobacterium Synechococcus elongatus PCC 7942 is a model organism for the study of photosynthesis and gene regulation, and for biotechnological applications. Besides several freshwater cyanobacteria, S. elongatus 7942
Jasmin van den Heuvel et al.
eLife, 10 (2021-07-29)
In humans and other holozoan organisms, the ribosomal protein eS30 is synthesized as a fusion protein with the ubiquitin-like protein FUBI. However, FUBI is not part of the mature 40S ribosomal subunit and cleaved off by an as-of-yet unidentified protease.
Dilip Kumar et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(2), 1011-1020 (2009-01-07)
The MAPKs ERK, JNK, and p38 control diverse aspects of the immune response, including regulation of cytotoxin biology in NK cells and CTL. The chemokine CCL5 is coreleased with the cytotoxins, perforin, the granzymes, and granulysin, during the lethal hit