スキップする
P1415
プレハイブリダイゼーション溶液, 2×濃度
for Northern and Southern blotting, liquid (2x concentrate)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mL
カートの在庫状況を確認する
¥30,500
5 x 50 mL
カートの在庫状況を確認する
¥119,000
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
¥30,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
liquid (2x concentrate)
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Sigma′s Prehybridization Solution is a 2x ready-to-use buffer for Northern and Southern blot protocols.
Application
Suitable for use as a pre-hybridization buffer in Northern and Southern blot protocols.
Preparation Note
Sigma′s 2X Prehybridization Solution contains 200 μg/mL DNA in 10x SSC and 2X Denhardt′s solutions:
  • 200 μg/mL DNA
  • 2mg Bovine Serum Albumin (BSA)
  • 2mg Ficoll
  • 2mg Polyvinylpyrrolidone (PVP)
  • 0.15 M sodium citrate
  • 1.5M NaCl
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H7140H7033S2404
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid (2x concentrate)
form
liquid (2x concentrate)
form
solution
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)