Merck
T9285
Sigma-Aldrich
トリス-EDTAバッファー 溶液
100X concentrate for Northern and Southern blotting
別名:
Tris-EDTA washバッファー, TEバッファー 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
形状
liquid
pH
7.8-8.2 (1 × in water)
アプリケーション
sample preparation
その他の活性
DNase, RNase, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
InChI Key
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tris EDTAバッファーは、分子生物学的研究において、DNAやRNAなど多くの沈降生体分子の再構成や保存に一般に使用されています。Tris-HClは広く使用されるバッファーであり、EDTAは金属キレート剤です。TEバッファーは核酸を可溶化する一方、分子を分解から保護します。核酸分離に用いられ、核酸ゲル電気泳動やノーザンまたはサザンブロットハイブリダイゼーションの前に行われることもあります。
アプリケーション
TEバッファーは以下の用途で使用できます:
  • PCRまたはqPCR用のDNAおよびRNAの分離、再懸濁、保存
  • ノーザンブロッティングおよびサザンブロッティングなどのゲル電気泳動
  • 細胞から放出されるβ-ラクタマーゼ量を測定するためのAmpCディスク試験用の細菌細胞
  • 免疫組織染色用の抗原検索
構成
TEバッファーには1 Mトリス-HCl(pH約8.0)および0.1M EDTAが含まれます。
その他情報
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
T9285-PH:
T9285-5X100ML:4548173214542
T9285-VAR:
T9285-EW:
T9285-100ML-PW:
T9285-100ML:4548173214535
T9285PROC:
T9285-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sarah Bøje et al.
Immunology and cell biology, 94(2), 185-195 (2015-08-14)
Chlamydia is the most widespread sexually transmitted bacterial disease and a prophylactic vaccine is highly needed. Ideally, this vaccine is required to induce a combined response of Th1 cell-mediated immune (CMI) response in concert with neutralizing antibodies. Using a novel
Jennifer A Black et al.
Journal of clinical microbiology, 43(7), 3110-3113 (2005-07-08)
Although plasmid-mediated AmpC beta-lactamases were first reported in the late 1980s, many infectious disease personnel remain unaware of their clinical importance. These enzymes are typically produced by isolates of Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, and Salmonella spp. and are
Virtual Fluorescence Color Channels by Selective Photobleaching in Digital PCR Applied to the Quantification of KRAS Point Mutations
Schlenker F et al.
Analytical Chemistry, 93, 10538-10545 (2021)
Shiraz Tyebji et al.
Cell reports, 31(4), 107573-107573 (2020-04-30)
Germline epigenetic factors influence transgenerational inheritance of behavioral traits upon changes in experience and environment. Immune activation due to infection can also modulate brain function, but whether this experience can be passed down to offspring remains unknown. Here, we show
Kashif Asghar et al.
Experimental and therapeutic medicine, 9(3), 901-904 (2015-02-11)
Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is an immunoregulatory enzyme. It plays a key role in various malignancies, infection and autoimmune diseases. IDO induces immunosuppression through the depletion of tryptophan and its downstream metabolites. Hepatitis C virus (HCV) has infected more than 12